Merck
HPA007272
Sigma-Aldrich
Anti-KRT7 antibody produced in rabbit
enhanced validation
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-CK-7 antibody produced in rabbit, Anti-Cytokeratin-7 antibody produced in rabbit, Anti-K7 antibody produced in rabbit, Anti-Keratin, type II cytoskeletal 7 antibody produced in rabbit, Anti-Keratin-7 antibody produced in rabbit, Anti-Sarcolectin antibody produced in rabbit
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human, mouse, rat
rozszerzona walidacja
orthogonal RNAseq
Learn more about Antibody Enhanced Validation
metody
immunoblotting: 0.04-0.4 μg/mL
immunohistochemistry: 1:500-1:1000
sekwencja immunogenna
RQEESEQIKTLNNKFASFIDKVRFLEQQNKLLETKWTLLQEQKSAKSSRLPDIFEAQIAGLRGQLEALQVDGGRLEAELRSMQDVVEDFKNKYEDEINRRTAAENEFVVLKKDVD
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... KRT7(3855)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Gen KRT7 (keratyna, cytoszkielet typu II 7) koduje cytokeratynę typu II o masie molowej 55 kDa. Ulega ekspresji podczas różnicowania prostych i warstwowych tkanek nabłonkowych. Występuje również w nabłonku wyściełającym jamy narządów wewnętrznych, takich jak żołądek.
Immunogen
Keratin, type II cytoskeletal 7 recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
All Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies are developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project and as a result, are supported by the most extensive characterization in the industry.
The Human Protein Atlas project can be subdivided into three efforts: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas, and Human Cell Atlas. The antibodies that have been generated in support of the Tissue and Cancer Atlas projects have been tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues and through the recent efforts of the Human Cell Atlas project, many have been characterized by immunofluorescence to map the human proteome not only at the tissue level but now at the subcellular level. These images and the collection of this vast data set can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. We also provide Prestige Antibodies® protocols and other useful information.
Działania biochem./fizjol.
KRT7 (keratyna, cytoszkielet typu II 7) jest związany z ludzkim białkiem markera nowotworowego p150, największą podjednostką eukariotycznego czynnika inicjacji translacji 3. Służy jako marker predykcyjny przeżycia u pacjentów cierpiących na raka płaskonabłonkowego przełyku. W koniugacji ze specyficznymi czynnikami wzrostu lub hormonami, KRT7 ogranicza zależną od interferonu interfazę, po której następuje stymulacja syntezy DNA.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST70151
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Naohide Oue et al.
Annals of surgical oncology, 19(6), 1902-1910 (2011-12-29)
Patients diagnosed with stage II and III esophageal squamous cell carcinoma (ESCC) have variable prognosis. This group would benefit greatly from the discovery of prognostic markers that are capable of identifying individuals for whom adjuvant treatment would be advantageous. The
C Glass et al.
The Journal of cell biology, 101(6), 2366-2373 (1985-12-01)
Using mRNA from cultured human mesothelial cells, we constructed bacterial plasmids and lambda phage vectors that contained cDNA sequences specific for the keratins expressed in these cells. A cloned cDNA encoding keratin K7 (55 kD) was identified by positive hybrid
A Kaba et al.
Biochimie, 81(7), 709-715 (1999-09-24)
Interferons (IFNs) are major cytokines, responsible for down-regulating cell growth and for promoting cell differentiation. The sarcolectin (SCL) protein presented here blocks in the cells the established IFN-dependent interphase and stimulates DNA synthesis, probably in co-ordination with more specific growth
L Lin et al.
Journal of cellular biochemistry, 80(4), 483-490 (2001-02-13)
The human tumor marker protein p150 was identified as the largest subunit of eukaryotic translation initiation factor 3 (eIF3) (also known as p170/p180). Its expression level is not only upregulated in many transformed cell lines, but also in several human
Kenji Yamada et al.
Pathology international, 64(1), 28-33 (2014-01-30)
To understand the pathogenesis of high-grade neuroendocrine carcinoma (HGNEC), we examined the histopathology and immunoreactivity against adenocarcinoma (AD), squamous cell carcinoma (SQ), and neuroendocrine markers in 34 cases with combined HGNEC. The 5 year overall survival rates of patients with
Global Trade Item Number
SKUGTIN
HPA007272-100UL4061837123887
HPA007272-25UL4061842788699