Merck
Wszystkie zdjęcia(15)
Kluczowe dokumenty
ZRB1252
Sigma-Aldrich
Anti-eNOS Antibody, clone 2F12 ZooMAb® Rabbit Monoclonal
enhanced validation
greener alternative
recombinant, expressed in HEK 293 cells
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
rekombinowane
expressed in HEK 293 cells
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
2F12, monoclonal
recombinant monoclonal
linia produktu
ZooMAb® learn more
Formularz
lyophilized
masa cząsteczkowa
calculated mol wt ~133.28 kDa
observed mol wt ~135 kDa
reaktywność gatunkowa
human, rat
reaktywność gatunkowa (przewidywana na podstawie homologii)
bovine, mouse, canine, horse, monkey
opakowanie
antibody small pack of 25 μL
charakterystyka ekologicznej alternatywy
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
rozszerzona walidacja
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
sustainability
Greener Alternative Product
metody
affinity binding assay: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG
numer dostępu UniProt
kategoria ekologicznej alternatywy
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
2-8°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
Opis ogólny
Jesteśmy zaangażowani w dostarczanie bardziej ekologicznych produktów alternatywnych, które są zgodne z co najmniej jedną z 12 zasad zielonej chemii. To przeciwciało nie zawiera konserwantów, jest produkowane bez szkody dla zwierząt i wyjątkowo stabilne, aby umożliwić wysyłkę i przechowywanie w razie potrzeby, a tym samym jest zgodne z "Zapobieganiem powstawaniu odpadów", "Projektowaniem bezpieczniejszych chemikaliów" i "Projektowaniem pod kątem efektywności energetycznej". Kliknij tutaj, aby uzyskać więcej informacji.
Przeciwciała ZooMAb reprezentują całkowicie nową generację rekombinowanych przeciwciał monoklonalnych.
Każde przeciwciało ZooMAb jest wytwarzane przy użyciu naszego zastrzeżonego rekombinowanego systemu ekspresji, oczyszczane do jednorodności i precyzyjnie dozowane w celu uzyskania solidnej i wysoce powtarzalnej spójności między partiami. Do użytku badaczy udostępniane są wyłącznie klony o najwyższej wydajności. Każde przeciwciało jest walidowane pod kątem wysokiej swoistości i powinowactwa w wielu zastosowaniach, w tym w najczęściej używanym zastosowaniu. Przeciwciała ZooMAb są niezawodnie dostępne i gotowe do wysyłki, gdy są potrzebne.
Specyficzność
Klon 2F12 to rekombinowane królicze przeciwciało monoklonalne 10889, które specyficznie wykrywa śródbłonkową syntazę tlenku azotu (eNOS). Jego celem jest epitop w obrębie 16 aminokwasów od domeny podobnej do flawodeksyny.
Immunogen
Liniowy peptyd sprzężony z KLH odpowiadający 16 aminokwasom z domeny podobnej do flawodoksyny z wewnętrznego regionu ludzkiej eNOS.
Zastosowanie
Testy kontroli jakości
Oceniane metodą Western Blotting w lizacie tkanki śledziony szczura.
Analiza Western Blotting: Rozcieńczenie 1:1000 tego przeciwciała wykryło eNOS w lizacie tkanki śledziony szczura.
Testowane aplikacje
Affinity Binding Assay: Reprezentatywna partia z reprezentatywnej partii wiązała peptydy eNOS z KD 3,3 x 10-8 w teście wiązania powinowactwa.
Analiza immunohistochemiczna (parafina): Rozcieńczenie 1:100 z reprezentatywnej partii wykryło eNOS w skrawkach tkanki ludzkiego łożyska.
Analiza immunocytochemiczna: Rozcieńczenie 1:100 z reprezentatywnej partii wykryło eNOS w komórkach HUVEC i HepG2.
Uwaga: Rzeczywiste optymalne rozcieńczenia robocze muszą być określone przez użytkownika końcowego jako próbki, a warunki eksperymentalne mogą się różnić w zależności od użytkownika końcowego.
Anti-eNOS, klon 2F12 10889, nr kat. ZRB1252, jest rekombinowanym króliczym przeciwciałem monoklonalnym, które jest specyficznie ukierunkowane na eNOS i jest testowane do stosowania w testach wiązania powinowactwa, immunocytochemii, immunohistochemii (parafina) i Western Blotting.
Opis wartości docelowych
Śródbłonkowa syntaza tlenku azotu (UniProt: P29474; znana również jako EC:1.14.13.39, Constitutive NOS, cNOS, EC-NOS, Endothelial NOS, eNOS, NOS type III, NOSIII) jest kodowana przez gen NOS3 (Gene ID: 4846) u człowieka. Wiadomo, że NOS występuje w trzech formach (a) rozpuszczalnego, konstytutywnie wyrażanego enzymu występującego w wysokich stężeniach w mózgu (nNOS lub NOS-1), (b) konstytutywnie wyrażanego enzymu związanego z błoną śródbłonka (eNOS, NOS-3) oraz (c) indukowalnego enzymu (iNOS lub NOS-2), który jest związany z cytotoksyczną funkcją makrofagów. Wykazują one podobieństwa w swojej strukturze i mechanizmie działania. Do aktywności wszystkich trzech izoform wymagana jest kalmodulina. Wszystkie NOS są pojedynczymi polipeptydami, które różnią się szybkością tlenku azotu (NO), zależnością od Ca2+, redukcją cytochromu c i wykorzystaniem NADPH. Do ich aktywności katalitycznej izoformy NOS wymagają trzech różnych domen: (a) domeny reduktazy, (b) domeny wiążącej kalmodulinę i (c) domeny oksygenazy. Domena reduktazy zawiera ugrupowania FAD i FMN. Domena oksygenazy katalizuje konwersję L-argininy do cytruliny i NO. eNOS ulega ekspresji głównie w komórkach śródbłonka naczyniowego i kardiomiocytach. NO wytwarzany przez eNOS w komórkach śródbłonka działa jako środek rozszerzający naczynia krwionośne i reguluje przepływ krwi oraz ciśnienie krwi. W komórkach serca eNOS ulega ekspresji w odpowiedzi na naprężenia ścinające, wysiłek fizyczny, przewlekłe niedotlenienie i niewydolność serca. W komórkach śródbłonka eNOS jest zlokalizowana w wyspecjalizowanych kieszeniach plazmalemmy zwanych jaskiniami, które zawierają białko rusztowania zwane kaweoliną. Acylowanie eNOS przez mirystynian lub palmitynian powoduje, że eNOS trafia do jaskini, co ułatwia aktywację enzymu po stymulacji receptora. W spoczynkowej komórce eNOS jest hamowana przez interakcję z kaweoliną. Po aktywacji agonistycznej, eNOS dysocjuje od kaweoliny i przemieszcza się do cytozolu. eNOS jest generalnie aktywowany w odpowiedzi na wzrost wewnątrzkomórkowego Ca2+ po stymulacji agonistami zależnymi od receptora, takimi jak acetylocholina. Jednakże naprężenie ścinające może również aktywować ten enzym, niezależnie od zmian poziomu Ca2+, poprzez mechanizm zależny od kinazy tyrozynowej obejmujący jego fosforylację i redystrybucję. Niskie stężenia NO w komórkach śródbłonka zapobiegają ich apoptotycznej śmierci i utrzymują ich integralność podczas stanu zapalnego i miażdżycy. Zniekształcona produkcja NO w komórkach śródbłonka została powiązana z nadciśnieniem tętniczym, hipercholesterolemią, cukrzycą, a nawet niewydolnością serca. To rekombinowane przeciwciało monoklonalne 10889, generowane przez naszą zastrzeżoną technologię, oferuje znacznie zwiększoną swoistość, powinowactwo, powtarzalność i stabilność w porównaniu z konwencjonalnymi przeciwciałami monoklonalnymi.
Postać fizyczna
Oczyszczone rekombinowane mysie przeciwciało monoklonalne IgG, liofilizowane w PBS, 5% trehalozy, o normalnym wyglądzie gruboziarnistej lub półprzezroczystej żywicy. Nie zawiera biocydów ani konserwantów, takich jak azydek, ani żadnych produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego. Większe opakowania są dostarczane jako wielokrotności 25 μL.
Przechowywanie i stabilność
Zaleca się przechowywanie liofilizowanego produktu w temperaturze 2-8°C. Przed rekonstytucją fiolki należy krótko mikrowirować, aby odwirować materiał na dno fiolki. Każdą fiolkę należy odtworzyć, dodając 25 μl przefiltrowanej wody laboratoryjnej lub PBS. Odtworzone przeciwciała można przechowywać w temperaturze 2-8°C lub -20°C w celu długotrwałego przechowywania. Unikać wielokrotnego zamrażania.
Informacje prawne
ZooMAb is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)