MAB5382
Anti-Hypoxia Inducible Factor 1 α Antibody, clone H1α67
clone H1alpha67, Chemicon®, from mouse
Synonim(y):
HIF-1 alpha, ARNT Interacting Protein, MOP1
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
H1alpha67, monoclonal
reaktywność gatunkowa
mouse, rat, ferret, human
opakowanie
antibody small pack of 25 μg
producent / nazwa handlowa
Chemicon®
metody
electrophoretic mobility shift assay: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG2b
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
2-8°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... HIF1A(3091)
Opis ogólny
Specyficzność
Immunogen
Zastosowanie
Epigenetics & Nuclear Function
Transcription Factors
Immunohistochemistry: 1:500-1:1,000. The antibody has been used successfully on formalin-fixed, paraffin embedded tissue sections after antigen retrieval.
Immunoprecipitation
Gel Shift
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Opis wartości docelowych
Powiązanie
Postać fizyczna
Przechowywanie i stabilność
Komentarz do analizy
Cobalt chloride-treated MCF-7 cells