Kluczowe dokumenty
HPA034982
Sigma-Aldrich
Anti-ABCB7 antibody produced in rabbit
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-ABC7, Anti-ASAT, Anti-ATP-binding cassette, sub-family B (MDR/TAP), member 7, Anti-Atm1p, Anti-EST140535
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunofluorescence: 0.25-2 μg/mL
immunohistochemistry: 1:200-1:500
sekwencja immunogenna
GAMKDVVKHRTSIFIAHRLSTVVDADEIIVLDQGKVAERGTHHGLLANPHSIYSEMWHTQSSRVQNHDNPKWEAKKENISKEEERKKLQEEI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... ABCB7(22)
Opis ogólny
Białko transporterowe ABCB7 (ATP binding cassette subfamily B member 7) znajduje się w mitochondrialnej błonie wewnętrznej i jest kodowane przez gen ABACB7 na ludzkim chromosomie Xq13.3. Posiada domenę kasety wiążącej ATP i należy do podrodziny oporności wielolekowej/transportera peptydów antygenowych MDR/TAP.
Immunogen
ATP-binding cassette, sub-family B (MDR/TAP), member 7 recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
Przeciwciało anty-ABCB7 produkowane u królików zostało użyte do wykrywania białka ABCB7 w immunoblottingu.
Działania biochem./fizjol.
Białko transporterowe ABCB7 (ATP binding cassette subfamily B member 7) bierze udział w transporcie hemu z mitochondriów do cytozolu. Bierze również udział w biosyntezie i homeostazie hemu. Wyciszenie RNA ABCB7 i mutacje w ABCB7 są związane z niedokrwistością syderoblastyczną z ataksją. Alternatywny splicing genu ABC7 powoduje przedwczesne zakończenie białka i jest związany z zespołami mielodysplastycznymi.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST78281
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide.
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Involvement of ABC7 in the biosynthesis of heme in erythroid cells: interaction of ABC7 with ferrochelatase
Taketani S, et al.
Blood, 101(8), 3274-3280 (2003)
Cloning and chromosomal mapping of a novel ABC transporter gene (hABC7), a candidate for X-linked sideroblastic anemia with spinocerebellar ataxia
Shimada Y, et al.
Journal of Human Genetics, 43(2), 115-115 (1998)
Cryptic splicing events in the iron transporter ABCB7 and other key target genes in SF3B1-mutant myelodysplastic syndromes
Dolatshad H, et al.
Leukemia, 30(12), 2322-2322 (2016)
The L-cysteine desulfurase NFS1 is localized in the cytosol where it provides the sulfur for molybdenum cofactor biosynthesis in humans
Marelja Z, et al.
PLoS ONE, 8(4), e60869-e60869 (2013)
Human ABC7 transporter: gene structure and mutation causing X-linked sideroblastic anemia with ataxia with disruption of cytosolic iron-sulfur protein maturation
Bekri S, et al.
Blood, 96(9), 3256-3264 (2000)