Kluczowe dokumenty
EP0030140729
632 Storage Box 3 x 3
for 9 tubes, case of 2 pieces, H (88.9 mm), polypropylene, autoclavable, with lid and alphanumeric code
About This Item
Kod UNSPSC:
41121703
NACRES:
NB.02
Materiały
polypropylene
Właściwości
autoclavable
for 9 tubes
with lid and alphanumeric code
opakowanie
case of 1 ea
case of 2 pieces
producent / nazwa handlowa
Eppendorf® 0030140729
Wysokość
(88.9 mm)
Opis ogólny
  • Wykonany z polipropylenu (PP) zapewnia wysoką stabilność podczas zamrażania oraz płynne otwieranie i zamykanie
  • Do zamrażania w temperaturze do -86 °C
  • Trwałe oznaczenie alfanumeryczne o wysokim kontraście każdej lokalizacji poprzez etykietowanie laserowe umożliwia łatwe odniesienie do próbki i minimalizuje ryzyko jej pomylenia
  • Możliwość autoklawowania (121 °C, 20 min)
  • Przezroczysta pokrywa dla łatwej i szybkiej kontroli próbek
  • Elastyczne i niezawodne etykietowanie na jasnym pudełku lub w 5 obszarach do pisania na pokrywie
  • Optymalne wykorzystanie przestrzeni zamrażarki dzięki elastycznej kombinacji różnych formatów
Informacje prawne
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)