Kluczowe dokumenty
EP0030140532
Storage Box for Eppendorf® Tubes
size 5 × 5, pack of 4 ×, Holds 25 x 5 mL tubes
About This Item
Kod UNSPSC:
41123300
NACRES:
NB.12
Materiały
polypropylene
Właściwości
Holds 25 x 5 mL tubes
producent / nazwa handlowa
Eppendorf® 0030140532 (Global)
opakowanie
pack of 4 ×
Wysokość
64 mm
rozmiar
5 × 5
Opis ogólny
Kompleksowa koncepcja modułowa umożliwia wybór optymalnych kombinacji pojemników do zamrażania dla indywidualnych potrzeb przechowywania. Wymiary zewnętrzne (133 mm) tych pojemników do zamrażania są kompatybilne z popularnymi systemami regałów do zamrażania, a różne warianty siatki wewnętrznej zapewniają optymalne dopasowanie do wszystkich typowych formatów probówek: probówek kriogenicznych, probówek do mikrowirówek, probówek stożkowych o pojemności 15, 25 i 50 ml oraz innych naczyń laboratoryjnych. Ta oszczędność miejsca w połączeniu z korzyściami wynikającymi z wymienionych cech produktu pomaga zoptymalizować długoterminowe przechowywanie i archiwizację próbek.
Informacje prawne
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)