Merck
EP0030140516
Storage Box for Eppendorf® Tubes
size 9 × 9, 81 screw cap (cryo.) tubes 1-2 mL
About This Item
Kod UNSPSC:
41123300
NACRES:
NB.12
Materiały
polypropylene
Właściwości
81 screw cap (cryo.) tubes 1-2 mL
Holds 81 x 1-2 mL tubes
producent / nazwa handlowa
Eppendorf® 0030140516 (Global)
Wysokość
53 mm
rozmiar
9 × 9
Informacje prawne
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG