Key Documents
EP0030140583
Storage Box for Eppendorf® Tubes
size 5 × 5, pack of 2 ×, Holds 25 x 15 mL tubes
About This Item
Kod UNSPSC:
41123300
NACRES:
NB.12
Materiały
polypropylene
Właściwości
Holds 25 x 15 mL tubes
producent / nazwa handlowa
Eppendorf® 0030140583 (Global)
opakowanie
pack of 2 ×
Wysokość
127 mm
rozmiar
5 × 5
Informacje prawne
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG