Kluczowe dokumenty
MTCR1060
MTC Bio Freezer Rack
holds 30 x 15 mL and 20 x 50 mL tubes, assorted colors, pack of 5 ea
Synonim(y):
Stojak na probówki krio, przechowywanie kriogeniczne, układanie western blot box
About This Item
Kod UNSPSC:
41122806
NACRES:
NB.12
Materiały
assorted colors
polypropylene
Właściwości
holds 30 x 15 mL and 20 x 50 mL tubes
opakowanie
pack of 5 ea
producent / nazwa handlowa
MTC Bio R1060
dł. × szer. × wys.
130 mm × 130 mm × 45 mm
Opis ogólny
Nadają się do przechowywania w lodówce i zamrażarce w temperaturze do -80˚C, mają półprzezroczyste wieczka i ponumerowane wnęki. Standardowy format 9×9 z pokrywką mocowaną ciernie.
Stojak, zamrażarka, PP, 81x2ml, (130x130x45mm) Rainbow Pak, 5/pk
Cechy i korzyści
  • Polipropylen, odporność na temperaturę -80°C
  • Kompaktowy i zajmujący mało miejsca
  • Możliwość sterylizacji w autoklawie
  • Wytrzymuje temperaturę -80°C
  • Kompaktowy i zajmujący mało miejsca
  • Możliwość sterylizacji w autoklawie
Informacje prawne
MTC is a trademark of MTC Bio
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)