Kluczowe dokumenty
SAB2101576
Sigma-Aldrich
Anti-NFATC1 (ab1) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
Anti-MGC138448, Anti-NFAT2, Anti-Nuclear factor of activated T-cells, cytoplasmic, calcineurin-dependent 1
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
78 kDa
reaktywność gatunkowa
human
stężenie
0.5 mg - 1 mg/mL
metody
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... NFATC1(4772)
Opis ogólny
Poprzednio przypisany identyfikator białka Q2M1S3 został połączony z O95644. Pełne informacje można znaleźć w bazie danych UniProt.
Immunogen
Syntetyczny peptyd skierowany do regionu N-końcowego ludzkiego NFATC1
Działania biochem./fizjol.
NFATC1 jest składnikiem kompleksu transkrypcyjnego wiążącego DNA aktywowanych komórek T. Kompleks ten składa się z co najmniej dwóch składników: istniejącego wcześniej składnika cytozolowego, który przemieszcza się do jądra po stymulacji receptora komórek T (TCR) oraz indukowalnego składnika jądrowego. Białka należące do tej rodziny czynników transkrypcyjnych odgrywają centralną rolę w indukowalnej transkrypcji genów podczas odpowiedzi immunologicznej. Produktem tego genu jest indukowalny składnik jądrowy. Funkcjonuje jako główny cel molekularny dla leków immunosupresyjnych, takich jak cyklosporyna A. Różne izoformy tego białka mogą regulować indukowalną ekspresję różnych genów cytokin. Produkt tego genu jest składnikiem kompleksu transkrypcyjnego wiążącego DNA czynnika jądrowego aktywowanych komórek T. Kompleks ten składa się z co najmniej dwóch składników. Kompleks ten składa się z co najmniej dwóch składników: istniejącego wcześniej składnika cytozolowego, który przemieszcza się do jądra po stymulacji receptora komórek T (TCR) oraz indukowalnego składnika jądrowego. Białka należące do tej rodziny czynników transkrypcyjnych odgrywają centralną rolę w indukowalnej transkrypcji genów podczas odpowiedzi immunologicznej. Produktem tego genu jest indukowalny składnik jądrowy. Funkcjonuje jako główny cel molekularny dla leków immunosupresyjnych, takich jak cyklosporyna A. Dla tego genu zidentyfikowano pięć wariantów transkryptu kodujących różne izoformy. Różne izoformy tego białka mogą regulować indukowaną ekspresję różnych genów cytokin.
Sekwencja
Syntetyczny peptyd zlokalizowany w następującym regionie: PSTSFPVPSKFPLGPAAAVFGRGETLGPAPRAGGTMKSAEEEHYGYASSN
Postać fizyczna
Oczyszczone przeciwciało dostarczane w 1x buforze PBS z 0,09% (w/v) azydkiem sodu i 2% sacharozą.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
William E Greineisen et al.
Cell calcium, 56(3), 169-180 (2014-07-14)
There is well-established variability in the numbers of lipid bodies (LB) in macrophages, eosinophils, and neutrophils. Similarly to the steatosis observed in adipocytes and hepatocytes during hyperinsulinemia and nutrient overload, immune cell LB hyper-accumulate in response to bacterial and parasitic
Global Trade Item Number
SKUGTIN
SAB2101576-50UG
SAB2101576-100UL4061836155285