Kluczowe dokumenty
NIST861
Nickel-based superalloy
NIST® SRM® 861
About This Item
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
klasa czystości
certified reference material
Poziom jakości
opakowanie
pkg of 50 g
producent / nazwa handlowa
NIST®
Format
matrix material
Inne uwagi
Certyfikowany dla analitów wymienionych poniżej.
Siarka (S)
Wartość referencyjna/informacyjna dla następujących analitów. Fosfor (P)
Wartości i więcej szczegółów można znaleźć w certyfikacie na stronie nist.gov/SRM.
Informacje prawne
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)