Kluczowe dokumenty
NIST864
Inconel® 600
NIST® SRM® 864
About This Item
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
klasa czystości
certified reference material
Poziom jakości
opakowanie
pkg of 100 g
producent / nazwa handlowa
NIST®
metody
XRF: suitable
optical emission spectroscopy (OES): suitable
Format
matrix material
Opis ogólny
Ten Standardowy Materiał Odniesienia (SRM) jest przeznaczony przede wszystkim do oceny chemicznych i instrumentalnych metod analizy stopów niklu i podobnych matryc. Jednostka SRM 864 to pojedyncza butelka zawierająca 50 g wiórów. SRM 1244 to stop niklu UNS N06600 w formie dysku. Więcej informacji można znaleźć w COA i SDS.
SRM 864_cert
SRM 864_SDS
Inne uwagi
Certyfikowany dla analitów wymienionych poniżej.
Aluminium (Al), Kobalt (Co), Chrom (Cr), Miedź (Cu), Żelazo (Fe), Mangan (Mn), Molibden (Mo), Nikiel (Ni), Wanad (V), Bor (B), Magnez (Mg), Ołów (Pb), Tal (Tl)
Wartość referencyjna/informacyjna dla następujących analitów. Węgiel (C), Niob (Nb), Fosfor (P), Siarka (S), Krzem (Si), Tytan (Ti), Arsen (As), Cyna (Sn), Cyrkon (Zr), Srebro (Ag), Bizmut (Bi), Wapń (Ca), Gal (Ga), Azot (N), Tlen (O), Antymon (Sb), Selen (Se), Tantal (Ta), Tellur (Te), Wolfram (W)
Zobacz certyfikat wartości i więcej szczegółów na stronie nist.gov/SRM.
Informacje prawne
Inconel is a registered trademark of Special Metals Corporation
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)