About This Item
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
Polecane produkty
klasa czystości
certified reference material
Poziom jakości
opakowanie
pkg of disk
producent / nazwa handlowa
NIST®
Format
matrix material
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Standardowy materiał referencyjny 8328 825 jest stopem wysokotemperaturowym w postaci kutej. Każda jednostka SRM 1247 zawiera pojedynczy dysk o średnicy około 35 mm i grubości 19 mm. Więcej informacji można znaleźć w certyfikacie COA i karcie charakterystyki SDS.
SRM 1247_cert
SRM 1247_SDS
SRM 1247_cert
SRM 1247_SDS
Zastosowanie
SRM 1247 jest przeznaczony do walidacji metod analizy chemicznej i instrumentalnej. Nadaje się również do walidacji przypisania wartości wewnętrznych materiałów referencyjnych.
Cechy i korzyści
- Wartości ułamka masowego dla składników są podane i wyrażone jako ułamek masowy (mg/kg).
- Szczegóły dotyczące daty ważności i instrukcje użytkowania znajdują się na certyfikacie NIST.
- Wartości ułamka masowego dla pierwiastków w stopach na bazie niklu są dostarczane i szacowane przy użyciu gaussowskiego modelu efektów losowych i procedury DerSimonian-Laird. Wartości te są metrologicznie identyfikowalne z jednostką pochodną SI dla ułamka masowego, wyrażoną w miligramach na kilogram.
Inne uwagi
Certyfikowany dla analitów wymienionych poniżej.
Aluminium (Al), węgiel (C), chrom (Cr), kobalt (Co), miedź (Cu), żelazo (Fe), mangan (Mn), molibden (Mo), nikiel (Ni), niob (Nb), fosfor (P), Krzem (Si), Tytan (Ti), Wanad (V), Arsen (As), Bor (B), Ołów (Pb), Tal (Tl)
Wartość referencyjna/informacyjna jest podana dla następujących analitów. Gal (Ga), Azot (N), Tlen (O), Srebro (Ag), Siarka (S), Wolfram (W), Antymon (Sb), Tantal (Ta), Bizmut (Bi), Tellur (Te), Magnez (Mg), Cyna (Sn), Selen (Se)
Zobacz certyfikat wartości i więcej szczegółów na stronie nist.gov/SRM.
Aluminium (Al), węgiel (C), chrom (Cr), kobalt (Co), miedź (Cu), żelazo (Fe), mangan (Mn), molibden (Mo), nikiel (Ni), niob (Nb), fosfor (P), Krzem (Si), Tytan (Ti), Wanad (V), Arsen (As), Bor (B), Ołów (Pb), Tal (Tl)
Wartość referencyjna/informacyjna jest podana dla następujących analitów. Gal (Ga), Azot (N), Tlen (O), Srebro (Ag), Siarka (S), Wolfram (W), Antymon (Sb), Tantal (Ta), Bizmut (Bi), Tellur (Te), Magnez (Mg), Cyna (Sn), Selen (Se)
Zobacz certyfikat wartości i więcej szczegółów na stronie nist.gov/SRM.
Informacje prawne
Incoloy is a registered trademark of Special Metals Corporation
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)