Kluczowe dokumenty
NIST1230
High temperature alloy
′NIST SRM® 1230, A286
About This Item
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
klasa czystości
certified reference material
Poziom jakości
opakowanie
pkg of disk
producent / nazwa handlowa
NIST®
Format
matrix material
Zastosowanie
Wysokotemperaturowy stop SRM jest przeznaczony przede wszystkim do stosowania w metodach takich jak emisja optyczna i spektrometria rentgenowska.
Cechy i korzyści
  • Wraz z certyfikatem dokumentującym certyfikowane przez NIST wartości ułamka masowego, niepewność rozszerzoną, współczynnik pokrycia dla pierwiastków w SRM 1230.
  • Wartości referencyjne i informacyjne pierwiastków są podawane jako ułamek masowy.
  • Certyfikowana wartość jest metrologicznie identyfikowalna z jednostką SI ułamka masowego, wyrażoną w procentach.
  • Certyfikat NIST jest dostarczany z certyfikatem ważności, instrukcjami użytkowania, przechowywania, obsługi i konserwacji.
Inne uwagi
Certyfikowany dla poniższych analitów.
Kobalt (Co), Miedź (Cu), Żelazo (Fe), Mangan (Mn), Molibden (Mo), Nikiel (Ni), Fosfor (P), Krzem (Si), Siarka (S), Tytan (Ti), Wanad (V)
Wartość referencyjna/informacyjna dla następujących analitów. Niob (Nb), wolfram (W), arsen (As), bizmut (Bi), ołów (Pb), azot (N), srebro (Ag), tantal (Ta), cyna (Sn), cyrkon (Zr)
Zobacz certyfikat wartości i więcej szczegółów na stronie nist.gov/SRM.
Informacje prawne
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
produkt powiązany
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)