Kluczowe dokumenty
NIST868
High-temperature alloy
NIST® SRM® 868, Fe-Ni-Co
About This Item
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
klasa czystości
certified reference material
Poziom jakości
opakowanie
pkg of 100 g
producent / nazwa handlowa
NIST®
Format
matrix material
Inne uwagi
Przykładowe anality są wymienione poniżej jako odniesienie. Prosimy o pobranie aktualnego certyfikatu ze strony nist.gov/SRM w celu uzyskania aktualnych analitów i certyfikowanych wartości.
Aluminium (Al), Bor (B), Węgiel (C), Chrom (Cr), Kobalt (Co), Miedź (Cu), Żelazo (Fe), Mangan (Mn), Molibden (Mo), Nikiel (Ni), Niob (Nb), Fosfor (P), Krzem (Si), Siarka (S), Tantal (Ta), Tytan (Ti), Wanad (V)
Wartości i szczegółowe informacje znajdują się w certyfikacie na stronie nist.gov/SRM.
Informacje prawne
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)