NIST87A
Silicon-aluminum alloy
NIST® SRM® 87a
About This Item
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
Polecane produkty
klasa czystości
certified reference material
Poziom jakości
opakowanie
pkg of 75 g
producent / nazwa handlowa
NIST®
Format
matrix material
Opis ogólny
Inne uwagi
Przykładowe anality są wymienione poniżej jako odniesienie. Prosimy o pobranie aktualnego certyfikatu ze strony nist.gov/SRM w celu uzyskania aktualnych analitów i certyfikowanych wartości.
Krzem (Si), Żelazo (Fe), Nikiel (Ni), Magnez (Mg), Miedź (Cu), Mangan (Mn), Tytan (Ti), Cynk (Zn), Chrom (Cr), Ołów (Pb), Cyna (Sn), Gal (Ga), Wanad (V)
Zobacz certyfikat dla wartości i więcej szczegółów na stronie nist.gov/SRM.
Krzem (Si), Żelazo (Fe), Nikiel (Ni), Magnez (Mg), Miedź (Cu), Mangan (Mn), Tytan (Ti), Cynk (Zn), Chrom (Cr), Ołów (Pb), Cyna (Sn), Gal (Ga), Wanad (V)
Zobacz certyfikat dla wartości i więcej szczegółów na stronie nist.gov/SRM.
Informacje prawne
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)