NIST1258-I
Aluminum alloy 6011
NIST® SRM® 1258-I
About This Item
Kod UNSPSC:
12352311
NACRES:
NA.24
Polecane produkty
klasa czystości
certified reference material
Poziom jakości
opakowanie
pkg of disk
producent / nazwa handlowa
NIST®
Format
matrix material
Opis ogólny
Każda jednostka SRM 1258-I zawiera kuty i wyżarzany dysk o wymiarach 35 mm średnicy i 19 mm grubości.
SRM 1258-I_cert
SRM 1258-I_SDS
SRM 1258-I_cert
SRM 1258-I_SDS
Zastosowanie
Standardowy materiał odniesienia (SRM) dla stopu aluminium Alloy 6011 jest przeznaczony przede wszystkim do oceny metod stosowanych do analizy pierwiastków w stopach aluminium o podobnej matrycy.
Cechy i korzyści
- Wraz z certyfikatem dokumentującym certyfikowane przez NIST i referencyjne wartości ułamka masowego, współczynnik pokrycia (k) i niepewność rozszerzoną dla pierwiastków całkowitych w matrycy aluminiowej SRM1258-I.
- Wartości informacyjne dla berylu i galu są podawane jako ułamki masowe.
- Certyfikowane wartości są identyfikowalne metrologicznie do pochodnej jednostki SI ułamka masowego, wyrażonej w%.
- Certyfikat NIST jest dostarczany z certyfikatem ważności, instrukcjami przechowywania, obsługi, konserwacji i użytkowania.
Inne uwagi
Certyfikowany dla analitów wymienionych poniżej.
Krzem (Si), Żelazo (Fe), Miedź (Cu), Mangan (Mn), Magnez (Mg), Cynk (Zn)
Wartość referencyjna/informacyjna jest podana dla następujących analitów.
Beryl (Be), Gal (Ga), Chrom (Cr), Nikiel (Ni), Tytan (Ti), Beryl (Be), Gal (Ga)
Zobacz certyfikat dla wartości i więcej szczegółów na nist.gov/SRM.
Krzem (Si), Żelazo (Fe), Miedź (Cu), Mangan (Mn), Magnez (Mg), Cynk (Zn)
Wartość referencyjna/informacyjna jest podana dla następujących analitów.
Beryl (Be), Gal (Ga), Chrom (Cr), Nikiel (Ni), Tytan (Ti), Beryl (Be), Gal (Ga)
Zobacz certyfikat dla wartości i więcej szczegółów na nist.gov/SRM.
Informacje prawne
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
produkt powiązany
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)