NIST853A
Aluminum alloy 3004
NIST® SRM® 853a
About This Item
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
Polecane produkty
klasa czystości
certified reference material
Poziom jakości
opakowanie
pkg of 40 g
producent / nazwa handlowa
NIST®
Format
matrix material
Opis ogólny
Niniejszy Standardowy Materiał Odniesienia (SRM) jest przeznaczony przede wszystkim do oceny chemicznych i instrumentalnych metod analizy.
SRM 853A_cert
SRM 853A_SDS
SRM 853A_cert
SRM 853A_SDS
Inne uwagi
Certyfikowany dla poniższych analitów.
Krzem (Si), Żelazo (Fe), Miedź (Cu), Mangan (Mn), Magnez (Mg), Nikiel (Ni), Cynk (Zn), Tytan (Ti), Wanad (V), Gal (Ga)
Wartość referencyjna/informacyjna dla następujących analitów.
Cyrkon (Zr), Chrom (Cr), Stront (Sr), Cyna (Sn), Ołów (Pb)
Wartości i więcej szczegółów można znaleźć w certyfikacie na stronie nist.gov/SRM.
Krzem (Si), Żelazo (Fe), Miedź (Cu), Mangan (Mn), Magnez (Mg), Nikiel (Ni), Cynk (Zn), Tytan (Ti), Wanad (V), Gal (Ga)
Wartość referencyjna/informacyjna dla następujących analitów.
Cyrkon (Zr), Chrom (Cr), Stront (Sr), Cyna (Sn), Ołów (Pb)
Wartości i więcej szczegółów można znaleźć w certyfikacie na stronie nist.gov/SRM.
Informacje prawne
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)