Kluczowe dokumenty
NIST1256B
Aluminum alloy 380
NIST® SRM® 1256b
About This Item
Kod UNSPSC:
12352311
NACRES:
NA.24
klasa czystości
certified reference material
Poziom jakości
opakowanie
pkg of disk
producent / nazwa handlowa
NIST®
Format
matrix material
Opis ogólny
Ten standardowy materiał referencyjny (SRM) jest przeznaczony przede wszystkim do oceny instrumentalnych metod analizy, w tym optycznej spektrometrii emisyjnej z wyładowaniem jarzeniowym, optycznej spektrometrii emisyjnej ze źródłem iskrowym i spektrometrii fluorescencji rentgenowskiej. Więcej informacji można znaleźć w karcie charakterystyki substancji niebezpiecznej (SDS) i karcie charakterystyki produktu (COA).
SRM 1256B_cert
SRM 1256B_SDS
Zastosowanie
Standardowy materiał odniesienia (SRM) jest przeznaczony przede wszystkim do oceny instrumentalnych metod analitycznych, takich jak optyczna spektrometria emisyjna z wyładowaniem jarzeniowym, optyczna spektrometria emisyjna ze źródłem iskrowym i spektrometria fluorescencji rentgenowskiej.
Cechy i korzyści
  • Wartości certyfikowane przez NIST i wartości referencyjne dla składników stopu aluminium są podawane jako ułamek masowy.
  • Towarzyszą im szczegóły dotyczące wygaśnięcia certyfikatu SRM i instrukcje użytkowania.
Inne uwagi
Certyfikowany dla poniższych analitów.
Krzem (Si), żelazo (Fe), miedź (Cu), mangan (Mn), magnez (Mg), nikiel (Ni), cynk (Zn), tytan B (Ti), tytan C (Ti), wanad B (V), wanad C (V), chrom (Cr), stront B (Sr), stront C (Sr), ołów (Pb)
Wartość referencyjna/informacyjna jest podana dla następujących analitów. Gal (Ga), Cyna (Sn)
Wartości i więcej szczegółów można znaleźć w certyfikacie na stronie nist.gov/SRM.
Informacje prawne
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)