Kluczowe dokumenty
NIST1240C
Aluminum alloy 3004
NIST® SRM® 1240c
About This Item
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
klasa czystości
certified reference material
Poziom jakości
opakowanie
pkg of disk
producent / nazwa handlowa
NIST®
Format
matrix material
Opis ogólny
Ten standardowy materiał referencyjny (SRM) jest przeznaczony przede wszystkim do oceny instrumentalnych metod analizy, w tym optycznej spektrometrii emisyjnej z wyładowaniem jarzeniowym, optycznej spektrometrii emisyjnej ze źródłem iskrowym i spektrometrii fluorescencji rentgenowskiej. Więcej informacji można znaleźć w karcie charakterystyki substancji niebezpiecznej (SDS) i karcie charakterystyki produktu (COA).
SRM 1240C_cert
SRM 1240C_SDS
Cechy i korzyści
  • Dostępny z certyfikatem dokumentującym certyfikowane przez NIST wartości ułamka masowego, rozszerzony współczynnik pokrycia niepewności pierwiastków w stopie aluminium.
  • Wartości referencyjne i informacyjne pierwiastków stopu aluminium są przedstawione jako ułamki masowe.
  • Certyfikat NIST jest dostarczany z certyfikatem ważności, instrukcjami użytkowania, przechowywania, obsługi i konserwacji.
  • Certyfikowane wartości są metrologicznie identyfikowalne z jednostką masy SI, wyrażoną w procentach.
Inne uwagi
Certyfikowany dla poniższych analitów.
Krzem (Si), Żelazo (Fe), Miedź (Cu), Mangan (Mn), Magnez (Mg), Nikiel (Ni), Cynk (Zn), Tytan (Ti), Wanad (V), Gal (Ga)
Wartość referencyjna/informacyjna dla następujących analitów.
Beryl (Be), Kadm (Cd), Chrom (Cr), Cyna (Sn), Cyrkon (Zr), Stront (Sr), Ołów (Pb)
Zobacz certyfikat wartości i więcej szczegółów na stronie nist.gov/SRM.
Informacje prawne
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)