NIST856A
Aluminum casting alloy 380
NIST® SRM® 856a
About This Item
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
Polecane produkty
klasa czystości
certified reference material
Poziom jakości
opakowanie
pkg of 30 g
producent / nazwa handlowa
NIST®
Format
matrix material
Opis ogólny
Ten Standardowy Materiał Odniesienia (SRM) ma postać drobnego przemiału, przeznaczonego głównie do oceny chemicznych metod analizy. Więcej informacji można znaleźć w karcie charakterystyki substancji niebezpiecznej i karcie charakterystyki produktu.
SRM 856A_cert
SRM 856A_SDS
SRM 856A_cert
SRM 856A_SDS
Inne uwagi
Certyfikowany dla poniższych analitów.
Krzem (Si), żelazo (Fe), miedź (Cu), cynk (Zn), mangan (Mn), magnez (Mg), chrom (Cr), nikiel (Ni), tytan (Ti), ołów (Pb), cyna (Sn), stront (Sr)
Wartość referencyjna/informacyjna dla następujących analitów. Wapń (Ca), Wanad (V), Cyrkon (Zr)
Zobacz certyfikat wartości i więcej szczegółów na stronie nist.gov/SRM.
Krzem (Si), żelazo (Fe), miedź (Cu), cynk (Zn), mangan (Mn), magnez (Mg), chrom (Cr), nikiel (Ni), tytan (Ti), ołów (Pb), cyna (Sn), stront (Sr)
Wartość referencyjna/informacyjna dla następujących analitów. Wapń (Ca), Wanad (V), Cyrkon (Zr)
Zobacz certyfikat wartości i więcej szczegółów na stronie nist.gov/SRM.
Informacje prawne
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)