Kluczowe dokumenty
MABE881
Sigma-Aldrich
Przeciwciało przeciwko podjednostce regulatorowej proteasomu 26S RPN11, klon 7C7.1
clone 7C7.1, from mouse
Synonim(y):
26S proteasome regulatory subunit RPN11, 26S proteasome-associated PAD1 homolog 1, 26S proteasome non-ATPase regulatory subunit 14
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
7C7.1, monoclonal
reaktywność gatunkowa
human, rat
metody
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
izotyp
IgG2bκ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... PSMD14(10213)
Opis ogólny
26S podjednostka regulatorowa proteasomu nie-ATPazy 14 jest również znana jako 26S podjednostka regulatorowa proteasomu RPN11 lub 26S związany z proteasomem homolog PAD1 1. Białko to ulega ekspresji z genu PSMD14 i jest składnikiem metaloproteazy proteasomu 26S, który specyficznie rozszczepia łańcuchy poliubikwityny związane z ′Lys-63′. Podjednostka regulatorowa 26S proteasomu niebędąca ATPazą 14 odgrywa rolę w odpowiedzi na pęknięcia podwójnej nici (DSB) poprzez regulację niehomologicznego łączenia końców (NHEJ) poprzez rozszczepianie polubikwityny związanej z ′Lys-63′, zatrzymywanie JMJD2A/KDM4A na chromatynie i ograniczanie akumulacji TP53BP1. Podjednostka regulacyjna 14 proteasomu 26S niebędąca ATPazą jest również zaangażowana w naprawę rekombinacji homologicznej poprzez promowanie ładowania RAD51. Podjednostka regulatorowa proteasomu 26S niebędąca ATPazą 14 ulega powszechnej ekspresji, ale występuje w najwyższych poziomach w sercu i mięśniach szkieletowych.
Specyficzność
Rozpoznaje podjednostkę regulatorową proteasomu 26S RPN11
Immunogen
Epitop: Region w pobliżu N-końca
Liniowy peptyd sprzężony z KLH odpowiadający podjednostce regulatorowej proteasomu 26S RPN11.
Zastosowanie
Analiza immunohistochemiczna: Rozcieńczenie 1:50 z reprezentatywnej partii wykryło podjednostkę regulatorową proteasomu 26S RPN11 w ludzkich miocytach serca i szczurzych miocytach mięśni skelatalnych.
Przeciwciało anty-26S proteasome regulatory subunit RPN11, klon 7C7.1 jest zatwierdzone do stosowania w Western Blotting i immunohistochemii (parafina) do wykrywania 26S proteasome regulatory subunit RPN11.
Research Category
Epigenetics & Nuclear Function
Epigenetics & Nuclear Function
Research Sub Category
Chromatin Biology
Cell Cycle, DNA Replication & Repair
Jakość
Evaluated by Western Blotting in HT-1080 cell lysate.
Western Blotting Analysis: 1 µg/mL of this antibody detected 26S proteasome regulatory subunit RPN1 in 10 µg of HT-1080 cell lysate.
Opis wartości docelowych
~ 35 kDa obserwowane
Postać fizyczna
Format: Oczyszczony
Oczyszczona mysia monoklonalna IgG2bκ supernatant w buforze zawierającym 0,1 M Tris-Glicyna (pH 7,4), 150 mM NaCl z 0,05% azydkiem sodu.
Protein G Purified
Przechowywanie i stabilność
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze 2-8°C od daty otrzymania.
Inne uwagi
Stężenie: Należy zapoznać się z arkuszem danych dla konkretnej partii.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1