MAB10005
Anti-ABCA1 Antibody, clone AB.H10
clone AB.H10, Chemicon®, from mouse
Synonim(y):
ATP-binding cassette transporter 1, ABC-1, Cholesterol efflux regulatory protein
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
forma przeciwciała
purified antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
AB.H10, monoclonal
reaktywność gatunkowa
human, chicken, mouse
producent / nazwa handlowa
Chemicon®
metody
ELISA: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG1
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... ABCA1(19)
Opis ogólny
Specyficzność
Immunogen
Zastosowanie
Immunohistochemistry (Paraffin): 5 μg/mL. Perform heat mediated antigen retrieval in sodium citrate buffer (pH 6), before commencing with IHC staining protocol. Amplification with biotin-streptavidin may be required.
Immunoprecipitation
Western Blot: 1 μg/mL. Predicted molecular weight: 254 kDa.
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Metabolism
Lipid Metabolism & Weight Regulation
Postać fizyczna
Przechowywanie i stabilność
Inne uwagi
Informacje prawne
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2