Merck
458848
Sigma-Aldrich
Allura Red AC
Dye content 80 %
Synonim(y):
Disodium 6-hydroxy-5-[(2-methoxy-5-methyl-4-sulfophenyl)azo]-2-naphthalenesulfonate
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C18H14N2Na2O8S2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
496.42
Numer w indeksie barw:
16035
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12171500
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.47
Formularz
powder
Poziom jakości
skład
Dye content, 80%
metody
microbe id | staining: suitable
kolor
red to maroon
mp
>300 °C (lit.)
rozpuszczalność
water: 53.878 g/L at 25 °C (OECD Test Guideline 105 - soluble)
gęstość
0.448 g/cm3 at 20 °C (at 976.8 hPa - OECD Test)
ε (współczynnik ekstynkcji)
≥20000 at 501-507 nm in water at 0.01 g/L
Zastosowanie
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
temp. przechowywania
room temp
ciąg SMILES
[Na+].[Na+].COc1cc(c(C)cc1\N=N\c2c(O)ccc3cc(ccc23)S([O-])(=O)=O)S([O-])(=O)=O
InChI
1S/C18H16N2O8S2.2Na/c1-10-7-14(16(28-2)9-17(10)30(25,26)27)19-20-18-13-5-4-12(29(22,23)24)8-11(13)3-6-15(18)21;;/h3-9,21H,1-2H3,(H,22,23,24)(H,25,26,27);;/q;2*+1/p-2/b20-19+;;
Klucz InChI
CEZCCHQBSQPRMU-LLIZZRELSA-L
informacje o genach
Opis ogólny
Allura Red AC is a food azo dye. It is a dark red powder or granules, that is soluble in water and insoluble in ethanol.
Zastosowanie
Allura Red AC has been used:
  • for the determination of fecal neutral sterols (FNS) in mice
  • to evaluate its developmental toxicity
  • as a coloring reagent for observing the experimental performance of liquid-handling robot
Działania biochem./fizjol.
Allura Red AC has been used as a coloring agent and a non-absorbable color marker.
Informacje prawne
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Transgenic Tomatoes Expressing the 6F Peptide and Ezetimibe Prevent Diet-induced Increases of Interferon-beta and Cholesterol 25-hydroxylase in Jejunum
Mukherjee P, et al.
Journal of Lipid Research, jlr-M076554 (2017)
Study of strawberry flavored milk under pulsed electric field processing
Aguirre DB, et al.
Food Research International, 43 (2010)
An approach to enhance self-compensation capability in paper-based devices for chemical sensing
Lo SJ, et al
Talanta, 145, 29-34 (2015)
Developmental toxicity assessment of common excipients using a stem cell-based in vitro morphogenesis model
Yuan CJ and Marikawa Y
Food And Chemical Toxicology (2017)
Compendium of Food Additive Specifications (1977)
Protokoły
Separation of Tartrazine; Amaranth; Indigo carmine; New Coccine; Sunset Yellow FCF; Allura Red AC; Fast Green FCF; Erioglaucine disodium salt; Erythrosin B sodium salt; Phloxine B; Rose bengal