Merck
198269
Sigma-Aldrich
Erytrozyna B
certified by the Biological Stain Commission, Dye content ≥85 %
Synonim(y):
Erythrosin extra bluish, 2′,4′,5′,7′-Tetraiodofluorescein disodium salt, Acid Red 51, Iodoeosin
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C20H6I4Na2O5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
879.86
Numer w indeksie barw:
45430
Beilstein:
1443945
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12171500
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.47
klasa czystości
certified by the Biological Stain Commission
Poziom jakości
Formularz
powder
skład
Dye content, ≥85%
metody
microbe id | staining: suitable
kolor
dark red
pH
6.4 (30.3 °C)
mp
315 °C
rozpuszczalność
H2O: 1 mg/mL, clear
gęstość
0.625 — 0.731 g/cm3 at 30.1 °C (86.2 °F)
λmaks.
525 nm
ε (współczynnik ekstynkcji)
≥13000 at 308-312 nm
≥32000 at 259-263 nm
Zastosowanie
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
temp. przechowywania
room temp
ciąg SMILES
[Na+].[Na+].[O-]c1c(I)cc2c(Oc3c(I)c([O-])c(I)cc3C24OC(=O)c5ccccc45)c1I
InChI
1S/C20H8I4O5.2Na/c21-11-5-9-17(13(23)15(11)25)28-18-10(6-12(22)16(26)14(18)24)20(9)8-4-2-1-3-7(8)19(27)29-20;;/h1-6,25-26H;;/q;2*+1/p-2
Klucz InChI
RAGZEDHHTPQLAI-UHFFFAOYSA-L
Zastosowanie
Erythrosin B has been used as a dye in fluorescence lifetime imaging.
Działania biochem./fizjol.
Erythrosin B, also called as eosin B, is a xanthene dye. It belongs to the family of fluorescein dyes. Erythrosin B is an artificial food dye that induces hyperkinesis when swallowed by susceptible children. It plays a major role in inhibiting dopamine uptake and high affinity 3H-ouabain binding and ion transport in synaptosomes from rat caudate nucleus.
Przydatność
Counterstain to alum-hematoxylin.
Piktogramy
Exclamation markEnvironment
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
359.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
182 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Phosphorescence depolarization and the measurement of rotational motion of proteins in membranes.
C Moore et al.
FEBS letters, 108(1), 161-166 (1979-12-01)
P Johnson et al.
The Biochemical journal, 203(1), 313-321 (1982-04-01)
We have previously described a method for measuring the rotational diffusion of membrane proteins by using fluorescent triplet probes [Johnson & Garland (1981) FEBS Lett. 135, 252-256]. We now describe the criteria by which the suitability of such probes may
C. R. Acad. Sci. (D), 179, 367-367 (1924)
Erythrosin B inhibits dopamine transport in rat caudate synaptosomes.
Lafferman JA and Silbergeld EK.
Science, 205(4404), 410-412 (1979)
Bright monomeric red fluorescent protein with an extended
fluorescence lifetime
Merzlyak EM
Nature Methods, 4(7), 555-557 (2007)