Kluczowe dokumenty
861146
Erioglaucine disodium salt
coloring dye
Synonim(y):
Acid Blue 9, Alphazurine FG, FD&C;BLUE No. 1
Formularz
powder
metody
titration: suitable
kolor
purple to dark purple
mp
283 °C (dec.) (lit.)
rozpuszczalność
water: 1 mg/mL
λmaks.
406 nm
625 nm (2nd)
ε (współczynnik ekstynkcji)
≥10000 at 306-310 nm in H2O
≥80000 at 627-631 nm in H2O
≥9500 at 627-631 nm in H2O
Zastosowanie
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
temp. przechowywania
room temp
ciąg SMILES
[Na+].[Na+].CCN(Cc1cccc(c1)S([O-])(=O)=O)c2ccc(cc2)C(=C3\C=C/C(C=C3)=[N+](\CC)Cc4cccc(c4)S([O-])(=O)=O)\c5ccccc5S([O-])(=O)=O
InChI
1S/C37H36N2O9S3.2Na/c1-3-38(25-27-9-7-11-33(23-27)49(40,41)42)31-19-15-29(16-20-31)37(35-13-5-6-14-36(35)51(46,47)48)30-17-21-32(22-18-30)39(4-2)26-28-10-8-12-34(24-28)50(43,44)45;;/h5-24H,3-4,25-26H2,1-2H3,(H2-,40,41,42,43,44,45,46,47,48);;/q;2*+1/p-2
Klucz InChI
SGHZXLIDFTYFHQ-UHFFFAOYSA-L
Powiązane kategorie
Zastosowanie
Działania biochem./fizjol.
Komentarz do analizy
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Protokoły
Separation of Tartrazine; Amaranth; Indigo carmine; New Coccine; Sunset Yellow FCF; Allura Red AC; Fast Green FCF; Erioglaucine disodium salt; Erythrosin B sodium salt; Phloxine B; Rose bengal