Kluczowe dokumenty
MABE1078
Sigma-Aldrich
Przeciwciało anty-TAF10/TAFII30, klon 23TA-1H8
ascites fluid, clone 23TA-1H8, from mouse
Synonim(y):
Transcription initiation factor TFIID subunit 10, STAF28, TAF(II)30, TAFII-30, TAFII30, Transcription initiation factor TFIID 30 kDa subunit
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
forma przeciwciała
ascites fluid
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
23TA-1H8, monoclonal
reaktywność gatunkowa
human
spodziewany brak reakcji z
mouse
metody
ChIP: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG1κ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... TAF10(6881)
Opis ogólny
Czynnik inicjacji transkrypcji TFIID subunit 10 (UniProt Q12962; znany również jako STAF28, TAF(II)30, TAFII-30, TAFII30, czynnik inicjacji transkrypcji TFIID 30 kDa subunit) jest kodowany przez gen TAF10 (znany również jako TAF2A, TAF2H, TAFII30) (Gene ID 6881) u człowieka.Czynnik inicjacji transkrypcji TFIID subunit 10 (UniProt Q12962; znany również jako STAF28, TAF(II)30, TAFII-30, TAFII30, czynnik inicjacji transkrypcji TFIID 30 kDa subunit) jest kodowany przez gen TAF10 (znany również jako TAF2A, TAF2H, TAFII30) (Gene ID 6881) u człowieka. TAF10 (TAFII30) jest podjednostką zarówno ogólnego czynnika transkrypcyjnego (GTF) TFIID, jak i koaktywatora SAGA (Spt-Ada-Gcn5-acetylotransferaza) kompleksów acetylotransferazy histonowej (HAT) zaangażowanych w inicjację transkrypcji polimerazy RNA II (Pol II) u eukariontów. Kompleks TFIID składa się z białka wiążącego TATA (TBP) i trzynastu czynników związanych z TBP (TAF), które umożliwiają rozpoznawanie nie tylko promotorów zawierających pole TATA, ale także promotorów bez TATA w celu specyficznego dla miejsca montażu kompleksu preinicjacyjnego (PIC). Badania z nokautem TAF10 u myszy wskazują, że TAF10 odgrywa ważną rolę podczas rozwoju embrionalnego i homeostazy w sposób zależny od tkanki. Stwierdzono, że ablacja TAF10 powoduje ciężką niedokrwistość i śmiertelność w stadium embrionalnym E13.5 z powodu upośledzonej erytropoezy. Ponadto wykazano, że TAF10 nie tylko oddziałuje z czynnikiem transkrypcyjnym GATA1, ale także reguluje jego transkrypcję, o czym świadczy jego zajęcie w genomowym locus GATA1 w ludzkich płodowych komórkach erytroidalnych.
Specyficzność
Klon 23TA-1H8 (alias 1H8, 23TA 1H8, 23TA1H8) rozpoznaje N-końcowy epitop obecny w ludzkiej (UniProt Q12962), ale nie mysiej (UniProt Q8K0H5), sekwencji TAF10 (TAFII30).
Immunogen
Epitop: W pobliżu N-końca.
Liniowy peptyd sprzężony z owalbuminą odpowiadający N-końcowej sekwencji ludzkiego TAF10/TAFII30.
Zastosowanie
Analiza immunoprecypitacji chromatyny: Reprezentatywna partia wykryła zajęcie TAF10 w regionie promotora GATA1 przez ChIP przy użyciu preparatów chromatyny z ludzkiej wątroby płodowej (hFL) i komórek progenitorowych erytroidalnych (HEP) pochodzących z ludzkiej krwi obwodowej (hPB). Większe wzbogacenie promotora GATA1 zaobserwowano w hFL niż w hPB ChIP (Papadopoulos, P., et al. (2015). Mol. Cell. Biol. 35(12):2103-2118).
Analiza Western Blotting: Reprezentatywna partia wykryła TAF10 (TAFII30) w ekstraktach jądrowych HeLa, jak również w kompleksie immunologicznym SAGA zawierającym SPT20, ale nie w kompleksie immunologicznym ATAC zawierającym ADA2a (Nagy, Z, et al. (2010). Cell. Mol. Life Sci. 67(4):611-628).
Analiza Western Blotting: Reprezentatywne partie wykryły obecność TAF10 (TAFII30) w kompleksach zawierających TAFII30 immunoprecypitowanych z ekstraktów jądrowych HeLa (Nagy, Z., et al. (2009). Mol .Cell. Biol. 29(6):1649-1660; Wieczorek, E., et al. (1998). Nature. 393(6681):187-191).
Analiza immunoprecypitacji: Reprezentatywne partie immunoprecypitowanych kompleksów zawierających TAF10- (TAFII30-) z ekstraktów jądrowych HeLa (Nagy, Z., et al. (2009). Mol .Cell. Biol. 29(6):1649-1660; Wieczorek, E., et al. (1998). Nature. 393(6681):187-191).
Anti-TAF10 Antibody, klon 23TA-1H8 to przeciwciało przeciwko TAFII30 do stosowania w Western Blotting, immunoprecypitacji, immunocytochemii, immunoprecypitacji chromatyny (ChIP).
Research Category
Epigenetics & Nuclear Function
Research Sub Category
Transcription Factors
Jakość
Evaluated by Western Blotting in A431 cell lysate.
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected TAF10/TAFII30 in 10 µg of A431 cell lysate.
Opis wartości docelowych
Zaobserwowano ~30 kDa. 21,71 kDa obliczone.
Postać fizyczna
Mysie monoklonalne IgG1κ z azydkiem sodu 0,05%.
Unpurified
Przechowywanie i stabilność
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze -20°C od daty otrzymania.
Zalecenia dotyczące postępowania: Po otrzymaniu i przed zdjęciem nasadki odwirować fiolkę i delikatnie wymieszać roztwór. Rozdzielić do probówek do mikrowirówki i przechowywać w temperaturze -20°C. Unikać powtarzających się cykli zamrażania/rozmrażania, które mogą uszkodzić IgG i wpłynąć na działanie produktu.
Inne uwagi
Stężenie: Należy zapoznać się z arkuszem danych dla konkretnej partii.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1