Kluczowe dokumenty
04-1481
Sigma-Aldrich
Przeciwciało anty-RPA2 p34, klon RPA20 1-46
from mouse, clone RPA20, clone 1-46
Synonim(y):
RF-A protein 2, RP-A p32, RP-A p34, Replication factor A protein 2, replication protein A2 (32kD), replication protein A2, 32kDa, Replication protein A 32kDa subunit, RF-A, replication factor-A protein 2, p32, p34, RPA2, REPA2, RPA32.
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
1-46, monoclonal
RPA20, monoclonal
reaktywność gatunkowa
human, mouse
opakowanie
antibody small pack of 25 μg
metody
western blot: suitable
izotyp
IgG1κ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
ambient
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... RPA2(6118)
Opis ogólny
RPA to heterotrimeryczny kompleks białkowy, który wiąże się specyficznie z jednoniciowym DNA (ssDNA). Składa się z trzech podjednostek, RPA1 (70 kDa), RPA2 (32 kDa) i RPA3 (14 kDa), i odgrywa wiele ról w metabolizmie DNA. RPA jest wymagana do inicjacji replikacji DNA, a także wydłużenia replikacji. Na początku replikacji DNA, RPA jest ładowany na chromatynę po związaniu Cdc45 z genami. RPA jest potrzebny do późniejszego załadowania polimerazy DNA i innych białek replikacyjnych w celu zainicjowania replikacji DNA. Po rozpoczęciu replikacji DNA, RPA przemieszcza się wraz z widełkami replikacyjnymi, stabilizując ssDNA i wspomagając syntezę DNA. Oprócz funkcji replikacyjnej, RPA odgrywa również istotną rolę w naprawie uszkodzeń i rekombinacji. Podjednostka 32 kDa jest fosforylowana przez rodzinę kinaz cdc2, gdy komórki wchodzą w fazę S oraz w odpowiedzi na uszkodzenie DNA przez ATM, ATR i DNA-PK. Alternatywne nazwy dla RPA32 obejmują podjednostkę 32 kDa białka replikacji A, RP-A, RF-A, białko czynnika replikacji A 2, p32, p34, RPA2, REPA2 i RPA32.
Specyficzność
To przeciwciało rozpoznaje RPA2.
Immunogen
Epitop: Nieznany
Rekombinowane białko znakowane His odpowiadające ludzkiemu RPA2.
Zastosowanie
Analiza Western Blot (SNAP ID): 0,5 µg/ml z poprzedniej partii wykryło RPA2 na 10 µg lizatu komórek NIH/3T3.
Kategoria badawcza
Epigenetyka i funkcje jądrowe
Podkategoria badawcza
Cykl komórkowy, replikacja i naprawa DNA
Biologia chromatyny
Przeciwciało anty-RPA2 p34, klon RPA20 1-46 jest mysim przeciwciałem monoklonalnym do wykrywania RPA2 p34, znanego również jako białko 2 czynnika replikacji A i zostało zwalidowane w WB.
Jakość
Evaluated by Western Blot in HeLa cell lysate.
Western Blot Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected RPA2 on 10 µg of HeLa cell lysate.
Opis wartości docelowych
~32 kDa
Postać fizyczna
Format: Oczyszczony
Oczyszczona mysia monoklonalna IgG1κ w buforze zawierającym 0,1 M Tris-Glicyny (pH 7,4, 150 mM NaCl) z 0,05% azydkiem sodu.
Oczyszczone białko G
Przechowywanie i stabilność
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze 2-8°C od daty otrzymania.
Komentarz do analizy
Kontrola
Lizat komórek HeLa
Inne uwagi
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Jang-Won Ahn et al.
Nucleic acids research, 43(13), 6321-6333 (2015-06-13)
DNA double-strand breaks (DSBs) are the most severe type of DNA damage and are primarily repaired by non-homologous end joining (NHEJ) and homologous recombination (HR) in the G1 and S/G2 phase, respectively. Although CtBP-interacting protein (CtIP) is crucial in DNA
Lauren M Young et al.
Cell reports, 13(3), 451-459 (2015-10-13)
PARP1 is the main sensor of single- and double-strand breaks in DNA and, in building chains of poly(ADP-ribose), promotes the recruitment of many downstream signaling and effector proteins involved in the DNA damage response (DDR). We show a robust physical
Nanda Kumar Sasi et al.
Neoplasia (New York, N.Y.), 20(10), 985-995 (2018-08-30)
CDC7-DBF4 kinase (DDK) initiates DNA replication in eukaryotes by activating the replicative MCM helicase. DDK has diverse and apparently conflicting roles in the replication checkpoint response in various organisms, but the underlying mechanisms are far from settled. We show that