Kluczowe dokumenty
125187M
Millipore
Eshmuno® CMX Resin
RoboColumn Eshmuno® CMX, volume 0.2 mL, prepacked column
About This Item
Kod UNSPSC:
41115711
ligand
(Carboxyethyl with Alkyl-Functional Groups)
Materiały
polypropylene housing
sterylność
non-sterile (
sterile)
linia produktu
Eshmuno®
Formularz
prepacked column
Parametry
≤8 bar pressure
300 cm/hr max. flow rate
pojemność
0.2 mL
~60 mL, resin binding capacity
grupa aktywna macierzy
Polyvinyl Ether
średnia wielkość cząstek
50 μm
Zastosowanie
recombinant protein
temp. przechowywania
15-25°C
Opis ogólny
Eshmuno® CMX chromatography resin is a mixed mode chromatography resin built on the proven Eshmuno® resin technology. This innovative resin combines weak cation exchange properties with hydrophobic interaction, providing high selectivity for Monoclonal Antibody (mAb), fusion protein and Antibody Drug Conjugate (ADCs) purification as well as separation of low molecular weight impurities, Host Cell Proteins (HCPs) and glycovariants.
Zastosowanie
Purification of mAbs, ADCs, fusion proteins
Cechy i korzyści
Eshmuno® CMX chromatography resin enables users to
  • Intensify processes and decrease costs by reducing the number of chromatographic steps and buffer consumption
  • Improve performance with higher recovery rates, high selectivity and superior dynamic binding capacity
  • Improve the user experience with a broad operational window, simplified process development and easy column packing due to a rigid base bead
Opakowanie
Plastic bag(s)
Informacje prawne
Eshmuno is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Powiązane treści
Dowiedz się więcej na temat dalszego przetwarzania mAb, a dokładniej chromatografii polerującej i związanych z nią produktów.