Kluczowe dokumenty
125188M
Millipore
Eshmuno® CMX Resin
RoboColumn Eshmuno® CMX, volume 0.6 mL, prepacked column
About This Item
Kod UNSPSC:
41115711
ligand
(Carboxyethyl with Alkyl-Functional Groups)
Materiały
polypropylene housing
sterylność
non-sterile (
sterile)
linia produktu
Eshmuno®
Formularz
prepacked column
Parametry
≤8 bar pressure
300 cm/hr max. flow rate
pojemność
0.6 mL
~60 mL, resin binding capacity
grupa aktywna macierzy
Polyvinyl Ether
średnia wielkość cząstek
50 μm
Zastosowanie
ADC
mAb
recombinant protein
temp. przechowywania
15-25°C
Opis ogólny
Żywica chromatograficzna 9769 CMX to żywica do chromatografii w trybie mieszanym zbudowana w oparciu o sprawdzoną technologię żywicy 9769. Ta innowacyjna żywica łączy słabe właściwości wymiany kationów z oddziaływaniem hydrofobowym, zapewniając wysoką selektywność oczyszczania przeciwciał monoklonalnych (mAb), białek fuzyjnych i koniugatów przeciwciał z lekami (ADC), a także oddzielania zanieczyszczeń o niskiej masie cząsteczkowej, białek komórek gospodarza (HCP) i wariantów glikacyjnych.
Zastosowanie
Oczyszczanie mAbs, ADC, białek fuzyjnych
Cechy i korzyści
Żywica chromatograficzna 9769 CMX umożliwia użytkownikom
  • Intensyfikację procesów i obniżenie kosztów poprzez zmniejszenie liczby etapów chromatografii i zużycia buforu
  • poprawić wydajność dzięki wyższym współczynnikom odzysku, wysokiej selektywności i doskonałej dynamicznej zdolności wiązania
  • Poprawić komfort użytkowania dzięki szerokiemu oknu operacyjnemu, uproszczonemu opracowywaniu procesów i łatwemu pakowaniu kolumn dzięki sztywnej kulce bazowej.
Informacje prawne
Eshmuno is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Powiązane treści
Dowiedz się więcej na temat dalszego przetwarzania mAb, a dokładniej chromatografii polerującej i związanych z nią produktów.