Kluczowe dokumenty
SCR713M
Sigma-Aldrich
TagGFP2 Simplicon RNA
to determine optimal transfection conditions to express the self-replicating RNA in cell lines
About This Item
Kod UNSPSC:
12352207
eCl@ss:
32161000
NACRES:
NA.51
Poziom jakości
metody
nucleic acid detection: suitable (RNA)
Opis ogólny
Simplicon to nowatorski system umożliwiający natychmiastową i długotrwałą ekspresję białek docelowych genów bez ryzyka integracji. Technologia ta wykorzystuje samoreplikujący się RNA oparty na genomie wenezuelskiego końskiego zapalenia mózgu (VEE)1. RNA Simplicon zawiera tylko geny kodujące maszynerię replikacji RNA VEE, podczas gdy białka strukturalne, które są wymagane do wytworzenia zakaźnej cząsteczki, zostały całkowicie usunięte i zastąpione interesującym transgenem (transgenami). Ponieważ Simplicon jest syntetycznym RNA, nie ma ryzyka integracji transgenu z genomem transfekowanej komórki. Co więcej, samoreplikujący się charakter Simplicon oznacza, że docelowe białko ulega ciągłej ekspresji w obecności białka B18R i czynnika selektywnego, puromycyny. Technologia Simplicon została z powodzeniem wykorzystana do wydajnego generowania ludzkich iPSC poprzez trwałą ekspresję krytycznych czynników przeprogramowania, OKSG i OKSG-cMyc1.
Zestaw Simplicon TagGFP2 RNA Kit został opracowany w celu umożliwienia oceny systemu ekspresji Simplicon w komórkach docelowych przed zamówieniem niestandardowego Simplicon RNA. Zestaw Simplicon TagGFP2 RNA Kit może być wykorzystany do określenia optymalnych warunków transfekcji w celu ekspresji samoreplikującego się RNA w trudnych do transfekcji komórkach somatycznych lub pierwotnych. Simplicon TagGFP2 wyraża ulepszony wariant białka podobnego do GFP Aequorea macrodactyla. TagGFP2 wykazuje jasnozieloną fluorescencję porównywalną do EGFP, z maksimami wzbudzenia/emisji odpowiednio przy 483 i 506 nm.
Zastosowanie
Zestaw Simplicon TagGFP2 RNA Kit został opracowany w celu umożliwienia oceny systemu ekspresji Simplicon w komórkach docelowych przed zamówieniem niestandardowego Simplicon RNA. Zestaw Simplicon TagGFP2 RNA Kit może być wykorzystany do określenia optymalnych warunków transfekcji w celu ekspresji samoreplikującego się RNA w trudnych do transfekcji komórkach somatycznych lub pierwotnych.
Komponenty
1. TagGFP2 RNA: (Part No. CS222751) One (1) vial containing 10 µL of RNA (1 ug/uL). Store at -80°C.
2. B18R RNA: (Part No. CS224516) One (1) vial containing 10 µL of RNA (1 ug/uL). Store at -80°C.
Jakość
• Discrete RNA band on RNA gel of appropriate size.
• GFP-positive cells observed one day after transfection.
• 40-60% GFP-positive BJ human fibroblasts with FACS analysis.
Inne uwagi
Stężenie: Należy zapoznać się z arkuszem danych dla konkretnej partii.