Kluczowe dokumenty
HPA031471
Sigma-Aldrich
Anti-ABCG1 antibody produced in rabbit
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution, ab2
Synonim(y):
Anti-ABC8, Anti-ATP-binding cassette, sub-family G (WHITE), member 1
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunoblotting: 0.04-0.4 μg/mL
immunohistochemistry: 1:50-1:200
sekwencja immunogenna
EYGDQNSRLVRAVREGMCDSDHKRDLGGDAEVNPFLWHRPSEEVKQTKRLKGLRKDSSSMEGCHSFSASCL
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... ABCG1(9619)
Opis ogólny
Gen ABCG1 (ATP-binding cassette G1) jest zmapowany na ludzkim chromosomie 21q22.3 Kodowane białko należy do podrodziny G transporterów wiążących ATP (ABC). ABCG1 ulega ekspresji w neuronach i glejach w ośrodkowym układzie nerwowym, mózgu, śledzionie i płucach. U ssaków większość transporterów ABC jest obecna w błonie plazmatycznej i bierze udział w przenoszeniu substancji z wnętrza komórki do przestrzeni zewnętrznej. Wiadomo, że różne transportery ABC lokalizują się i funkcjonują w przedziałach wewnątrzkomórkowych.
Immunogen
ATP-binding cassette, sub-family G (WHITE), member 1 recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
All Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies are developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project and as a result, are supported by the most extensive characterization in the industry.
The Human Protein Atlas project can be subdivided into three efforts: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas, and Human Cell Atlas. The antibodies that have been generated in support of the Tissue and Cancer Atlas projects have been tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues and through the recent efforts of the Human Cell Atlas project, many have been characterized by immunofluorescence to map the human proteome not only at the tissue level but now at the subcellular level. These images and the collection of this vast data set can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. We also provide Prestige Antibodies® protocols and other useful information.
Działania biochem./fizjol.
ABCG1 (ATP-binding cassette G1) pośredniczy w wypływie cholesterolu do HDL (lipoproteiny o wysokiej gęstości) w celu odwrotnego transportu cholesterolu, aby wyeliminować cholesterol wewnątrzkomórkowy. Kodowane białko kontroluje usuwanie nadmiaru cholesterolu z tkanek obwodowych i transportuje go do wątroby. W związku z tym jest ono zaangażowane w homeostazę steroli i glukozy. Niedobór ABCG1 u myszy prowadzi do ciężkiej, zależnej od wieku lipidozy płucnej. Wiadomo, że ABCG1 jest związany z ryzykiem choroby Alzheimera. Wykazano, że usunięcie genu ABCG1 u myszy powoduje nadmierną akumulację obojętnych lipidów i fosfolipidów w hepatocytach i makrofagach. Brak tego genu zmniejsza wzrost guza i zwiększa apoptozę komórek nowotworowych. Służy również jako potencjalny kandydat do zaburzeń afektywnych lub zachowań samobójczych.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST78825
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide.
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Genetic variants in ABCG1 are associated with survival of nonsmall-cell lung cancer patients.
Wang Y
International Journal of Cancer. Journal International Du Cancer, 138(11), 2592-2601 (2016)
Association study of suicidal behavior and affective disorders with a genetic polymorphism in ABCG1, a positional candidate on chromosome 21q22.3.
Rujescu D
Neuropsychobiology, 42 (2000)
DNA methylation of loci within ABCG1 and PHOSPHO1 in blood DNA is associated with future type 2 diabetes risk.
Dayeh T
Epigenetics, 11(7), 482-488 (2016)
ABCG1 and ABCG4 Suppress ?-Secretase Activity and Amyloid ? Production.
Sano O
PLoS ONE, 11(5), 1-19 (2016)