Kluczowe dokumenty
SAB2702254
Sigma-Aldrich
Monoklonalne przeciwciało przeciwkowirusowi grypytypu A NP (nukleoproteina)
clone GT1236, affinity isolated antibody
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
GT1236, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
56kDa
reaktywność gatunkowa
influenza A virus
metody
immunofluorescence: 1:100-1:1,000
immunohistochemistry: suitable
western blot: 1:1,000-1:10,000
izotyp
IgG2b
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
Immunogen
Rekombinowany fragment zawiera sekwencję odpowiadającą regionowi w obrębie aminokwasów 1 i 498 wirusa grypy A H1N1 NP
Zastosowanie
Sugerowane rozcieńczenia początkowe są następujące: ICC/IF: 1:100-1:1000, WB: 1:1000-1:10000. Nie przetestowano jeszcze w innych zastosowaniach. Optymalne rozcieńczenia robocze powinny być określone eksperymentalnie przez użytkownika końcowego.
Cechy i korzyści
Oceń nasze przeciwciała z pełnym spokojem. Jeśli przeciwciało nie sprawdzi się w danym zastosowaniu, zwrócimy pełną kwotę lub dostarczymy przeciwciało zastępcze. Dowiedz się więcej..
Inne uwagi
Oczyszczanie: Oczyszczony przez powinowactwo do białka G
Postać fizyczna
Sól fizjologiczna buforowana fosforanem, bez dodatku konserwantów.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)