Kluczowe dokumenty
AV38038
Sigma-Aldrich
Anti-FOXJ1 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
Anti-FKHL13, Anti-Forkhead box J1, Anti-HFH-4, Anti-HFH4, Anti-MGC35202
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
45 kDa
reaktywność gatunkowa
dog, sheep, human, pig, bovine
stężenie
0.5 mg - 1 mg/mL
metody
western blot: suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... FOXJ1(2302)
Immunogen
Syntetyczny peptyd skierowany na region N-końcowy ludzkiego FOXJ1
Działania biochem./fizjol.
FOXJ1 jest członkiem rodziny czynników transkrypcyjnych typu forkhead/winged-helix, które odgrywają kluczową rolę podczas rozwoju kręgowców. FOXJ1 może odgrywać ważną rolę w określaniu losów komórek podczas rozwoju płuc i spermatogenezy. Unikalny wzór ekspresji FOXJ1 podczas rozwoju płodowego człowieka sugeruje rolę tego czynnika widelca / skrzydlatej helisy podczas rozwoju nabłonka płucnego i nerkowego. Zidentyfikowano polimorfizmy pojedynczych nukleotydów w FOXJ1 i stwierdzono istotny związek z alergicznym nieżytem nosa. FOXJ1 jest członkiem rodziny genów forkhead, która została pierwotnie zidentyfikowana u Drosophila. Rodzina forkhead składa się z czynników transkrypcyjnych z zachowanym 100-aminokwasowym motywem wiążącym DNA.FOXJ1 jest członkiem rodziny genów forkhead, która została pierwotnie zidentyfikowana u Drosophila. Rodzina forkhead składa się z czynników transkrypcyjnych z zachowanym 100-aminokwasowym motywem wiążącym DNA [dostarczonym przez OMIM].
Sekwencja
Syntetyczny peptyd zlokalizowany w następującym regionie: MAESWLRLSGAGPAEEAGPEGGLEEPDALDDSLTSLQWLQEFSILNAKAP
Postać fizyczna
Oczyszczone przeciwciało dostarczane w 1x buforze PBS z 0,09% (w/v) azydkiem sodu i 2% sacharozą.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Allison M Greaney et al.
Cell reports, 30(12), 4250-4265 (2020-03-27)
Cell-based therapies have shown promise for treating myriad chronic pulmonary diseases through direct application of epithelial progenitors or by way of engineered tissue grafts or whole organs. To elucidate environmental effects on epithelial regenerative outcomes in vitro, here, we isolate and