ZRB2165
Anti-PRRX1 Antibody, clone 1L16 ZooMAb® Rabbit Monoclonal
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Synonim(y):
Sparowane białko homeobox mezodermy 1; białko homeobox PHOX1; sparowane białko homeobox 1; PRX-1
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
rekombinowane
expressed in HEK 293 cells
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
1L16, recombinant monoclonal
opis
1L16 Clone
linia produktu
ZooMAb® learn more
Formularz
lyophilized
masa cząsteczkowa
calculated mol wt 24.3 kDa
observed mol wt ~30-33 kDa
oczyszczone przez
using Protein A
reaktywność gatunkowa
rat, human
reaktywność gatunkowa (przewidywana na podstawie homologii)
mouse
opakowanie
antibody small pack of 25 μL
charakterystyka ekologicznej alternatywy
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
rozszerzona walidacja
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
sustainability
Greener Alternative Product
metody
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG
sekwencja epitopowa
N-terminal half
numer dostępu Protein ID
numer dostępu UniProt
kategoria ekologicznej alternatywy
, Aligned
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
2-8°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... PRRX1(5396)
Opis ogólny
Specyficzność
Immunogen
Zastosowanie
Oceniane metodą Western Blotting w lizacie komórek C6.
Analiza Western Blotting: 1:10 000 tego przeciwciała wykryło PRRX1 w lizacie komórek C6.
Testowane zastosowania
Analiza immunocytochemiczna: Rozcieńczenie 1:100 z reprezentatywnej partii wykryło PRRX1 w komórkach C6.
Analiza immunohistochemiczna (parafina): Rozcieńczenie 1:100 z reprezentatywnej partii wykryło PRRX1 w wycinkach tkanek ludzkich jąder.
Analiza Western Blotting: Reprezentatywna partia wykryła PRRX1 w aplikacjach Western Blotting (dane dzięki uprzejmości dr Takarada z Okayama University).
Uwaga: Rzeczywiste optymalne rozcieńczenia robocze muszą być określone przez użytkownika końcowego jako próbki, a warunki eksperymentalne mogą się różnić w zależności od użytkownika końcowego.
Opis wartości docelowych
Postać fizyczna
Przechowywanie i stabilność
Informacje prawne
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)