Key Documents
SAB4200539
Anti-Myocardin antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
Anti-MYCD, Anti-MYOCD
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Postać
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~107 kDa
reaktywność gatunkowa
rat, human, mouse
rozszerzona walidacja
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
metody
immunohistochemistry: 5-10 μg/mL using human and chicken heart.
indirect immunofluorescence: 2-4 μg/mL using A10 cells.
western blot: 1.5-3.0 μg/mL using extracts of Hct116 cells
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... MYOCD(93649)
mouse ... Myocd(214384)
rat ... Myocd(246297)
Opis ogólny
Immunogen
Działania biochem./fizjol.