Kluczowe dokumenty
SAB2106915
Sigma-Aldrich
Anti-MYOCD antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
106 kDa
reaktywność gatunkowa
mouse, horse, rat, guinea pig, dog, bovine, rabbit, human
stężenie
0.5 mg - 1 mg/mL
metody
western blot: suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... MYOCD(93649)
mouse ... Myocd(50817)
Powiązane kategorie
Immunogen
Syntetyczny peptyd skierowany w stronę N-końca ludzkiego MYOCD
Sekwencja
Syntetyczny peptyd zlokalizowany w następującym regionie: KSLGDSKNRHKKPKDPKPKVKKLKYHQYIPPDQKAEKSPPPMDSAYARLL
Postać fizyczna
Oczyszczone przeciwciało dostarczane w 1x buforze PBS z 0,09% (w/v) azydkiem sodu i 2% sacharozą.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Danyang Shi et al.
Cell death & disease, 13(2), 121-121 (2022-02-10)
Upon vascular injury, vascular smooth muscle cells (VSMCs) change from a contractile phenotype to a synthetic phenotype, thereby leading to atherogenesis and arterial restenosis. Myocardin (MYOCD) is essential for maintaining the contractile phenotype of VSMCs. Deletion of MYOCD in VSMCs
Xin Tong et al.
Oncogene, 39(14), 2890-2904 (2020-02-08)
Myocardin (MYOCD) promotes Smad3-mediated transforming growth factor-β (TGF-β) signaling in mouse fibroblast cells. Our previous studies show that TGF-β/SMADs signaling activation enhances epithelial-mesenchymal transition (EMT) in human non-small cell lung cancer (NSCLC) cells. However, whether and how MYOCD contributes to
Xiao-Dan Xia et al.
Biochimica et biophysica acta. Molecular and cell biology of lipids, 1866(4), 158824-158824 (2020-10-10)
Myocardin (MYOCD) plays an important role in cardiovascular disease. However, its underlying impact on atherosclerosis remains to be elucidated. ATP binding cassette transporter A1 (ABCA1), a key membrane-associated lipid transporter which maintains intracellular lipid homeostasis, has a protective function in
Giorgia Giacomazzi et al.
Nature communications, 8(1), 1249-1249 (2017-11-03)
Muscular dystrophies (MDs) are often characterized by impairment of both skeletal and cardiac muscle. Regenerative strategies for both compartments therefore constitute a therapeutic avenue. Mesodermal iPSC-derived progenitors (MiPs) can regenerate both striated muscle types simultaneously in mice. Importantly, MiP myogenic
Domitilla Mandatori et al.
Journal of cellular physiology, 234(11), 19761-19773 (2019-04-03)
Vascular calcification (VC) is an active and cell-mediated process that shares many common features with osteogenesis. Knowledge demonstrates that in the presence of risk factors, such as hypertension, vascular smooth muscle cells (vSMCs) lose their contractile phenotype and transdifferentiate into