Kluczowe dokumenty
SAB4500778
Sigma-Aldrich
Anti-EPHB4 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
EPB4, Ephrin type-B receptor 4 precursor, HTK, Tyrosine-protein kinase receptor HTK
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Postać
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen 108 kDa
reaktywność gatunkowa
mouse, human
stężenie
~1 mg/mL
metody
ELISA: 1:20000
western blot: 1:500-1:1000
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... EPHB4(2050)
Opis ogólny
Anti-EPHB4 Antibody detects endogenous levels of total EPHB4 protein.
Immunogen
The antiserum was produced against synthesized peptide derived from human EPHB4.
Immunogen Range: 571-620
Cechy i korzyści
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Postać fizyczna
Rabbit IgG in phosphate buffered saline (without Mg2+ and Ca2+), pH 7.4, 150mM NaCl, 0.02% sodium azide and 50% glycerol.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Chary Marquez Batista et al.
Neural plasticity, 2014, 451639-451639 (2014-08-12)
Pigment epithelium derived factor (PEDF) exerts trophic actions to motoneurons and modulates nonneuronal restorative events, but its effects on neuroplasticity responses after spinal cord (SC) injury are unknown. Rats received a low thoracic SC photothrombotic ischemia and local injection of