MAB1946-IM
Anti-Nidogen 1 Antibody, clone ELM1
clone ELM1, from rat
Synonim(y):
Nidogen-1, NID-1, Entactin
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
rat
Poziom jakości
forma przeciwciała
purified antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
ELM1, monoclonal
reaktywność gatunkowa
mouse
opakowanie
antibody small pack of 25 μL
metody
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG2aκ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
mouse ... Nid1(18073)
Opis ogólny
Specyficzność
Immunogen
Zastosowanie
Immunocytochemistry Analysis: A representative lot detected Nidogen-1 in Immunocytochemistry applications (Kick, K., et. al. (2016). Arterioscler Thromb Vasc Biol. 36(12):2346-2357).
Immunohistochemistry Analysis: A representative lot detected Nidogen-1 in Immunohistochemistry applications (Chang, Y.T., et. al. (2016). J Clin Invest. 126(2):721-31).
Jakość
Immunohistochemistry Analysis: A 1:50 dilution of this antibody detected Nidogen-1 in mouse kidney tissue.
Opis wartości docelowych
Postać fizyczna
Inne uwagi
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1