Merck
Wszystkie zdjęcia(6)
Kluczowe dokumenty
HPA007456
Sigma-Aldrich
Anti-CDH6 antibody produced in rabbit
Ab2, Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-Cadherin-6 precursor antibody produced in rabbit, Anti-K-cadherin antibody produced in rabbit, Anti-Kidney-cadherin antibody produced in rabbit
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunoblotting: 0.04-0.4 μg/mL
immunohistochemistry: 1:200-1:500
sekwencja immunogenna
ADVGENAEIEYSITDGEGLDMFDVITDQETQEGIITVKKLLDFEKKKVYTLKVEASNPYVEPRFLYLGPFKDSATVRIVVEDVDEPPVFSKLAYILQIREDAQINTTIGSVTAQDPDAARNP
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... CDH6(1004)
Immunogen
Cadherin-6 precursor recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
All Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies are developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project and as a result, are supported by the most extensive characterization in the industry.
The Human Protein Atlas project can be subdivided into three efforts: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas, and Human Cell Atlas. The antibodies that have been generated in support of the Tissue and Cancer Atlas projects have been tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues and through the recent efforts of the Human Cell Atlas project, many have been characterized by immunofluorescence to map the human proteome not only at the tissue level but now at the subcellular level. These images and the collection of this vast data set can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. We also provide Prestige Antibodies® protocols and other useful information.
Działania biochem./fizjol.
Gen CDH6 (Cadherin-6) koduje białko należące do klasycznej podrodziny kadheryn typu II. Kadheryny są białkami adhezyjnymi komórek poprzez homofilne interakcje zależne od wapnia. Białko to funkcjonuje w prawidłowym rozwoju nerek i pośredniczy w prawidłowym dopasowaniu aksonów określonych typów komórek do ich celów synaptycznych. Zapewnia to prawidłowy rozwój obwodu OUN ssaków. Ulega ekspresji w niektórych komórkach zwojowych siatkówki i ich docelowych retinoreceptorach, które są zaangażowane w funkcje wzrokowe nie tworzące obrazu. Delecja tego genu powoduje zaburzenia w dopasowaniu akson-cel. Białko to jest również zaangażowane w rozwój raka nerki.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST71812
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Wei Zhou et al.
Reproductive biology and endocrinology : RB&E, 18(1), 66-66 (2020-07-01)
The endometrial luminal epithelium is the first point of attachment of embryos during implantation. Failure of embryos to firmly adhere results in implantation failure and infertility. A receptive endometrial luminal epithelium is achieved through the expression of adhesion molecules in
Qin Liu et al.
Gene expression patterns : GEP, 6(7), 703-710 (2006-02-21)
Cadherins are cell surface adhesion molecules that play important roles in development of tissues and organs. In this study, we analyzed expression pattern of cadherin10, a member of the type II classic cadherin subfamily, in the embryonic zebrafish using in
Alexandra Rebsam et al.
Neuron, 71(4), 566-568 (2011-08-27)
Cadherins implement afferent-target matching in invertebrates, but proof for this concept in mammalian circuits has remained elusive. Two new studies in this issue of Neuron show that cadherin-6 mediates retinal ganglion cell target selection and that cadherin-9 promotes synapse specificity
Jessica A Osterhout et al.
Neuron, 71(4), 632-639 (2011-08-27)
Neural circuits consist of highly precise connections among specific types of neurons that serve a common functional goal. How neurons distinguish among different synaptic targets to form functionally precise circuits remains largely unknown. Here, we show that during development, the
Fumitaka Kubota et al.
The International journal of developmental biology, 51(2), 123-129 (2007-02-13)
We performed functional analyses of cadherin-6 (cdh6) in zebrafish nephrogenesis using antisense morpholino oligonucleotide (MO) inhibition combined with in situ hybridization. We have cloned a zebrafish homolog (accession number AB193290) of human K-cadherin (CDH6), which showed 6063% identity and 7678%
Global Trade Item Number
SKUGTIN
HPA007456-100UL4061836298654
HPA007456-25UL4061842789016