MABC1798
Anti-Claudin-6 Antibody, clone 2
Synonim(y):
Skullin
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
forma przeciwciała
purified antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
2, monoclonal
reaktywność gatunkowa
human
opakowanie
antibody small pack of 100
metody
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
inhibition assay: suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG2aκ
sekwencja epitopowa
Extracellular domain
numer dostępu Protein ID
numer dostępu UniProt
informacje o genach
human ... CLDN6(9074)
Specyficzność
Immunogen
Zastosowanie
Evaluated by Western Blotting in NTERA-2 cell lysate.
Western Blotting Analysis: A 1:500 dilution of this antibody detected Claudin-6 in NTERA-2 cell lysate.
Tested Applications
Immunocytochemistry Analysis: A representative lot detected Claudin-6 in Immunocytochemistry applications (Kong, F-E., et al. (2021). Sci Transl Med. 13(579):eabb6282).
Inhibition Assay: A representative lot inhibited tumor growth of HepG2 xenograft tumors in a murine model. (Kong, F-E., et al. (2021). Sci Transl Med.;13(579):eabb6282).
Immunohistochemistry Applications: A representative lot detected Claudin-6 in Immunohistochemistry applications (Kong, F-E., et al. (2021). Sci Transl Med. 13(579):eabb6282).
Western Blotting Analysis: A representative lot detected Claudin-6 in Western Blotting applications (Kong, F-E., et al. (2021). Sci Transl Med. 13(579):eabb6282).
Flow Cytometry Analysis: A representative lot detected Claudin-6 in Flow Cytometry applications (Kong, F-E., et al. (2021). Sci Transl Med. 13(579):eabb6282).
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user.
Opis wartości docelowych
Postać fizyczna
Rekonstytucja
Przechowywanie i stabilność
Inne uwagi
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2