Merck
Wszystkie zdjęcia(6)
Kluczowe dokumenty
SAB5702268
Sigma-Aldrich
Przeciwciało anty-Perilipin-2, klon 9W7Y9, królicze monoklonalne
Synonim(y):
PLIN2,ADFP,ADRP
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.46
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
Materiały
colorless
klon
9W7Y9, monoclonal
Formularz
liquid
masa cząsteczkowa
52 kDa
reaktywność gatunkowa
rat, human, rat
stężenie
0.91 mg/mL
metody
immunofluorescence: 1:50 - 1:200
immunohistochemistry: 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:1000
kolor
colorless
izotyp
IgG
sekwencja immunogenna
DRIEERLPILNQPSTQIVANAKGAVTGAKDAVTTTVTGAKDSVASTITGVMDKTKGAVTGSVEKTKSVVSGSINTVLGSRMMQLVSSGVENALTKSELLVEQYLPLTEEELEKEAKKVEGFDLVQKPSYYVRLGSLSTKLHSRAYQQALSRVKEAKQKSQQTISQLHSTVHLIEFARKNVYSANQKIQDAQDKLYLSWVEWKRSIGYDDTDESHCAEHIESRTLAIARNLTQQLQTTCHTLLSNIQGVPQNIQDQAKHMGVMAGDIYSVFRNAASFKEVSDSLLTSSKGQLQKMKESLDDVMDYLVNNTPLNWLVGPFYPQLTESQNAQDQGAEMDKSSQETQRSEHKTH
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
Opis ogólny
Białko kodowane przez ten gen należy do rodziny perilipin, której członkowie pokrywają wewnątrzkomórkowe kropelki magazynujące lipidy. Białko to jest związane z materiałem błony powierzchniowej kuleczek lipidowych i może być zaangażowane w rozwój i utrzymanie tkanki tłuszczowej. Jednakże nie jest ono ograniczone do adipocytów, jak wcześniej sądzono, ale znajduje się w szerokim zakresie hodowanych linii komórkowych, w tym fibroblastów, komórek śródbłonka i nabłonka oraz tkanek, takich jak gruczoł sutkowy w okresie laktacji, kora nadnerczy, komórki Sertoliego i Leydiga oraz hepatocyty w alkoholowej marskości wątroby, co sugeruje, że może służyć jako marker akumulacji lipidów w różnych typach komórek i chorobach. Dla tego genu znaleziono alternatywnie splicowane warianty transkryptu.
Immunogen
PBS z 0,05% proclin300, 0,05% BSA, 50% glicerolu, pH 7,3.
Rekombinowane białko fuzyjne zawierające sekwencję odpowiadającą aminokwasom 88-437 ludzkiej perilipiny-2 (NP_001113.2).
Zastosowanie
WB, IHC, IF/ICC
Piktogramy
Exclamation markEnvironment
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 2 - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)