Kluczowe dokumenty
SRP5315
PLK4, active, GST tagged human
PRECISIO®, recombinant, expressed in baculovirus infected Sf9 cells, ≥70% (SDS-PAGE), buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
SAK, STK18
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
human
rekombinowane
expressed in baculovirus infected Sf9 cells
linia produktu
PRECISIO®
Próba
≥70% (SDS-PAGE)
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
aktywność właściwa
4.5-6.7 nmol/min·mg
masa cząsteczkowa
~140 kDa
numer dostępu NCBI
Zastosowanie
cell analysis
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−70°C
informacje o genach
human ... PLK4(10733)
Opis ogólny
PLK4 lub kinaza polo-podobna 4 jest członkiem rodziny kinaz serynowo-treoninowych polo, która lokalizuje się w centriolach, złożonych strukturach opartych na mikrotubulach znajdujących się w centrosomach i reguluje duplikację centrioli podczas cyklu komórkowego. Nadekspresja PLK4 wywołała jednoczesne tworzenie wielu procentrioli wokół każdego istniejącego centriolu, co skutkowało amplifikacją centrioli, a tym samym biogenezą centrioli indukowaną przez Plk4 w ludzkich komórkach. Zmniejszona dawka genu Plk4 zwiększa prawdopodobieństwo wystąpienia błędów mitotycznych i rozwoju raka.
Postać fizyczna
Supplied in 50 mM Tris-HCl, pH 7.5, 150 mM NaCl, 10 mM glutathione, 0.1 mM EDTA, 0.25 mM DTT, 0.1 mM PMSF, 25% glycerol.
Uwaga dotycząca przygotowania
After opening, aliquot into smaller quantities and store at -70 °C. Avoid repeating handling and multiple freeze/thaw cycles.
Informacje prawne
PRECISIO is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)