Kluczowe dokumenty
05-1098
Sigma-Aldrich
Przeciwciało przeciwko karboksylazie acetylo-CoA, klon 7D2.2
clone 7D2.2, from mouse
Synonim(y):
karboksylaza acetylo-CoA 1, karboksylaza acetylo-CoA alfa, karboksylaza acetylo-koenzymu A alfa
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
7D2.2, monoclonal
reaktywność gatunkowa
human, rat
metody
western blot: suitable
izotyp
IgG2aκ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... ACACA(31)
rat ... Acaca(60581)
Opis ogólny
Karboksylaza acetylo-CoA (ACC) jest enzymem zależnym od biotyny, który katalizuje karboksylację acetylo-CoA w celu wytworzenia malonylo-CoA poprzez dwie aktywności katalityczne, karboksylazę biotynową (BC) i karboksylotransferazę (CT). ACC jest enzymem wielopodjednostkowym u większości prokariotów, podczas gdy u większości eukariotów jest to duży, wielodomenowy enzym. Aktywność ACC może być kontrolowana na poziomie transkrypcji, a także przez modulatory małocząsteczkowe i modyfikacje kowalencyjne. Ludzki genom zawiera geny dla dwóch różnych ACC - ACACA i ACACB. Aktywność enzymu jest kontrolowana przez odwracalną fosforylację. Aktywność enzymu jest hamowana w przypadku fosforylacji; fosforylacja ma miejsce, gdy hormon glukagon lub epinefryna wiąże się z receptorami lub stan energetyczny komórki jest niski, co prowadzi do aktywacji kinazy białkowej aktywowanej AMP. Obecność kwasów tłuszczowych hamuje aktywność tego enzymu. Kiedy insulina wiąże się ze swoimi receptorami, aktywuje fosfatazę w celu defosforylacji enzymu; aktywność karboksylazy acetylo-CoA jest w ten sposób zwiększona. Karboksylaza acetylo-CoA stała się ostatnio celem w projektowaniu nowych leków przeciw otyłości i antybiotyków.
Immunogen
Znakowane histydyną rekombinowane białko odpowiadające ludzkiej karboksylazie acetylo-CoA.
Zastosowanie
Analiza Western Blot: 1 µg/mL z poprzedniej partii wykrył karboksylazę acetylo-CoA na 10 µg lizatu szczurzego serca.
Analiza Western Blot (SNAP ID): 1 µg/mL z poprzedniej partii wykrył karboksylazę acetylo-CoA na 10 µg lizatu ludzkiego serca.
Kategoria badawcza
Sygnalizacja
Podkategoria badawcza
Sygnalizacja insuliny/energii
Przeciwciało przeciwko karboksylazie acetylo-CoA, klon 7D2.2 wykrywa poziom karboksylazy acetylo-CoA i zostało opublikowane i zatwierdzone do stosowania w WB.
Jakość
Evaluated by Western Blot in human heart lysate.
Western Blot Analysis: 1 µg/mL of this antibody detected acetyl CoA Carboxylase on 10 µg of human heart lysate.
Opis wartości docelowych
~ 266 kDa Zaobserwowano
Powiązanie
Zastępuje: 04-322
Postać fizyczna
Białko G
Format: Oczyszczony
Oczyszczona mysia monoklonalna IgG2aκ w buforze zawierającym 0,1 M Tris-Glicyny (pH 7,4), 150 mM NaCl z 0,05% azydkiem sodu.
Przechowywanie i stabilność
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze 2-8°C od daty otrzymania.
Komentarz do analizy
Kontrola
Lizat ludzkiego serca
Inne uwagi
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Dandan Zhong et al.
Cellular physiology and biochemistry : international journal of experimental cellular physiology, biochemistry, and pharmacology, 49(3), 1163-1179 (2018-09-10)
Non-alcoholic fatty liver disease (NAFLD) encompasses a series of pathologic changes ranging from steatosis to steatohepatitis, which may progress to cirrhosis and hepatocellular carcinoma. The purpose of this study was to determine whether ganoderma lucidum polysaccharide peptide (GLPP) has therapeutic
Giacomo Mancini et al.
Cell reports, 26(11), 2849-2858 (2019-03-14)
We found that exposure of adult animals to calorie-dense foods rapidly abolished expression of mitofusin 2 (Mfn2), a gene promoting mitochondrial fusion and mitochondrion-endoplasmic reticulum interactions, in white and brown fat. Mfn2 mRN was also robustly lower in obese human