Kluczowe dokumenty
SAB4200017
Anti-MUC1 antibody , Mouse monoclonal
clone 1D1, purified from hybridoma cell culture
Synonim(y):
Anti-CD227, Anti-EMA, Anti-H23AG, Anti-KL-6, Anti-MAM6, Anti-Mucin1, Anti-PEM, Anti-PEMT, Anti-PUM
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified from hybridoma cell culture
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
1D1, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen 160-500 kDa
reaktywność gatunkowa
human
stężenie
~1.0 mg/mL
metody
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
indirect ELISA: suitable
radioimmunoassay: suitable
western blot: 0.5-1.0 μg/mL using T47D cell lysates
izotyp
IgG1
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... MUC1(4582)
Opis ogólny
Immunogen
Zastosowanie
- immunoblotting
- enzyme linked immunosorbent assay (ELISA)
- radioimmunoassay
- immunoprecipitation
- immunocytochemistry
Działania biochem./fizjol.
Postać fizyczna
Informacje prawne
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
polecane
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)