Merck
Wszystkie zdjęcia(6)
Kluczowe dokumenty
HPA004179
Sigma-Aldrich
Anti-MUC1 antibody produced in rabbit
enhanced validation
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-MCD, Anty-ADMCKD1, Anty-ADMCKD, Anty-CD227, Anty-MCKD1, Anty-MCKD
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
rozszerzona walidacja
orthogonal RNAseq
Learn more about Antibody Enhanced Validation
metody
immunohistochemistry: 1:50- 1:200
numer dostępu UniProt
Zastosowanie
research pathology
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... MUC1(4582)
Opis ogólny
MUC1 (mucyna 1) jest O-glikozylowaną, bogatą w węglowodany, transbłonową glikoproteiną. Ma około 13 członków w rodzinie. Jest zlokalizowana na wierzchołkowej powierzchni nabłonka błony śluzowej w płucach, oku, piersi i żołądku. Ulega nadekspresji w kilku nowotworach nabłonkowych, w tym w gruczolakoraku przewodowym trzustki. Jest to heterodimer składający się z podjednostek N-końcowych (MUC1-N) i C-końcowych (MUC1-C). N-końcowy koniec (MUC1-N) zawiera tandemowe powtórzenia (VNTR), które tworzą składnik mucyny.
Mucyna 1 jest kodowana przez gen zmapowany na ludzkim chromosomie 1q22.
Immunogen
mucyna 1 izoforma 5 prekursor rekombinowane białko znakowane epitopem (PrEST)
Sekwencja
ASSTPGGEKETSATQRSSVPSSTEKNAVSMTSSVLSSHSPGSGSSTTQGQDVTLAPATEPASGSAATWGQDVTSVPVTRPALGSTTPPAHGVTS
Zastosowanie
Przeciwciało anty-MUC1 wyprodukowane u królika zostało użyte w immunohistochemii.
Działania biochem./fizjol.
MUC1 (mucyna 1) odgrywa główną rolę w tworzeniu nabłonka wyściełającego przewód pokarmowy. W przewodzie pokarmowym smaruje, aby chronić nabłonek od przełyku do okrężnicy. Smaruje również nabłonek niektórych narządów, takich jak trzustka i pęcherzyk żółciowy. Bierze udział w systemie obronnym błony śluzowej, funkcjonując na jej powierzchni. Jest bezpośrednio zaangażowany w kilka szlaków sygnałowych jako modulator, który wpływa na onkogenezę, ruchliwość i przerzuty.
Zmutowany gen MUC1 zwiększa ryzyko rozwoju nowotworów górnego odcinka przewodu pokarmowego w populacjach kaukaskich.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST86683
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Marisa Meloni et al.
Clinical and experimental gastroenterology, 14, 361-373 (2021-09-17)
A novel experimental model based on a 3D reconstructed human oesophageal epithelium model (HO2E) has been developed to investigate the structural and functional changes of the oesophageal epithelium following exposure to a solution of HCl 0.1 N (pH = 1.2)
A P Corfield et al.
Frontiers in bioscience : a journal and virtual library, 6, D1321-D1357 (2001-10-02)
Mucins form part of the dynamic, interactive mucosal defensive system active at the mucosal surface of the gastrointestinal tract. They are carbohydrate rich glycoproteins with unique molecular structure and chemical properties. The family of mucin (MUC) genes has 13 members
C J Reid et al.
Gut, 42(2), 220-226 (1998-04-16)
Mucin glycoproteins play a key role in the normal function of the epithelium lining the gastrointestinal tract. The expression of mucin genes, MUC 3, 4, 5AC, 5B, 6, 7, and 8 in human fetal tissues was examined to establish the
N Dharmaraj et al.
Human reproduction (Oxford, England), 29(8), 1730-1738 (2014-06-19)
Are the transmembrane mucins, MUC1, MUC4 and MUC16, differentially expressed in endometriosis compared with normal endometrium? This study revealed that transmembrane mucin expression does not vary significantly in normal endometrium during the menstrual cycle and is not altered in endometriosis
Yaron Niv et al.
World journal of gastroenterology, 20(40), 14913-14920 (2014-10-31)
To determine the expression of membrane-bound mucins and glycan side chain sialic acids in Helicobacter pylori (H. pylori)-associated, non-steroidal inflammatory drug (NSAID)-associated and idiopathic-gastric ulcers. We studied a cohort of randomly selected patients with H. pylori (group 1, n =
Global Trade Item Number
SKUGTIN
HPA004179-25UL4061842721719
HPA004179-100UL4061837135187