Merck
Wszystkie zdjęcia(9)
Kluczowe dokumenty
ZRB2184
Sigma-Aldrich
Anti-GSDME/DFN5 Antibody, clone 1H7 ZooMAb® Rabbit Monoclonal
enhanced validation
greener alternative
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Synonim(y):
Gasdermin-E, ICERE-1, Niesyndromiczne upośledzenie słuchu białko 5, Odwrotnie skorelowane z ekspresją receptora estrogenowego 1
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.43
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
rekombinowane
expressed in HEK 293 cells
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
1H7, recombinant monoclonal
opis
recombinant, expressed in HEK 293 cells
linia produktu
ZooMAb® learn more
Formularz
lyophilized
oczyszczone przez
using Protein A
reaktywność gatunkowa
human
opakowanie
antibody small pack of 25 μL
charakterystyka ekologicznej alternatywy
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
rozszerzona walidacja
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
sustainability
Greener Alternative Product
metody
affinity binding assay: suitable
flow cytometry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG
sekwencja epitopowa
N-terminal
numer dostępu Protein ID
numer dostępu UniProt
kategoria ekologicznej alternatywy
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
2-8°C
Opis ogólny
Jesteśmy zaangażowani w dostarczanie bardziej ekologicznych produktów alternatywnych, które są zgodne z co najmniej jedną z 12 zasad zielonej chemii. To przeciwciało nie zawiera konserwantów, jest produkowane bez szkody dla zwierząt i wyjątkowo stabilne, aby umożliwić wysyłkę i przechowywanie w razie potrzeby, a tym samym jest zgodne z "Zapobieganiem powstawaniu odpadów", "Projektowaniem bezpieczniejszych chemikaliów" i "Projektowaniem pod kątem efektywności energetycznej". Kliknij tutaj, aby uzyskać więcej informacji.
Przeciwciała 10889 stanowią całkowicie nową generację rekombinowanych przeciwciał monoklonalnych. Każde przeciwciało 10889 jest wytwarzane przy użyciu naszego zastrzeżonego systemu ekspresji rekombinowanej, oczyszczane do jednorodności i precyzyjnie dozowane w celu uzyskania solidnej i wysoce powtarzalnej konsystencji między partiami. Do użytku badaczy udostępniane są wyłącznie klony o najwyższej wydajności. Każde przeciwciało jest zatwierdzone pod kątem wysokiej swoistości i powinowactwa w wielu zastosowaniach, w tym w najczęściej używanym zastosowaniu. Przeciwciała 10889 są niezawodnie dostępne i gotowe do wysyłki, gdy są potrzebne.
Specyficzność
Klon 1H7 to rekombinowane królicze przeciwciało monoklonalne 10889, które specyficznie wykrywa Gasdermin-E (GSDME). Jego celem jest epitop w obrębie 20 aminokwasów od regionu N-końcowego.
Immunogen
Liniowy peptyd sprzężony z KLH odpowiadający 20 aminokwasom z N-końcowego regionu ludzkiej Gasderminy E (GSDME).
Zastosowanie
Testy kontroli jakości
Oceniane metodą Western Blotting w lizacie komórek A549.
Analiza Western Blotting: Rozcieńczenie 1:1000 tego przeciwciała wykryło GSDME/DFN5 w lizacie komórek A549.
Testowane aplikacje
Analiza Western Blotting: Rozcieńczenie 1:1000 z reprezentatywnej partii wykryło GSDME/DFN5 w lizacie komórek SH-SY5Y.
Analiza immunohistochemiczna (parafina): Rozcieńczenie 1:100 z reprezentatywnej partii wykryło GSDME/DFN5 w wycinkach tkanki ludzkiego jelita cienkiego.
Analiza cytometrii przepływowej: 1 µg z reprezentatywnej partii wykryło GSDME/DFN5 w milionie komórek A549.
Analiza Western Blotting: 0,1 µg/ml z reprezentatywnej partii wykryło GSDME/DFN5 w lizatach z komórek HeLa, komórek HEK293, komórek HEK293 transfekowanych DFNA5 i HeLa traktowanych TNF i cykloheksamidem. (Dane udostępnione dzięki uprzejmości dr Kohsuke Tsuchiya z Kanazawa University, Japonia).
Affinity Binding Assay: Reprezentatywna partia tego przeciwciała wiązała peptyd GSDME/DFN5 z KD wynoszącym 5,3 x 10-8 w teście wiązania powinowactwa.
Uwaga: Rzeczywiste optymalne rozcieńczenia robocze muszą być określone przez użytkownika końcowego jako próbki, a warunki eksperymentalne mogą się różnić w zależności od użytkownika końcowego.
Opis wartości docelowych
Gasdermin-E (UniProt: O60443; znany również jako Inversely correlated with estrogen receptor expression 1, ICERE-1, Non-syndromic hearing impairment protein 5, GSDME) jest kodowany przez gen GSDME (znany również jako DFNA5, ICERE1) (Gene ID: 1687) u człowieka. Gasdermin-E (GSDME) jest prekursorem białka tworzącego pory, które przekształca niezapalną apoptozę w piroptozę. Białko o pełnej długości jest nieaktywne, a po rozszczepieniu przez kaspazę 3 lub granzym B w kwasie asparaginowym 270, uwalniana jest N-końcowa część cząsteczki (aa 1-270), która wiąże się z błoną, homooligomeryzuje i tworzy pory o średnicy wewnętrznej od 10 do 15 nm, wyzwalając piroptozę. N-końcowy GSDME jest wieloprzepustowym białkiem błonowym, którego interakcja z domeną C-końcową jest ważna dla autoinhibicji przy braku sygnału aktywacyjnego. Ekspresję GSDME obserwuje się w ślimaku i łożysku. Niższe poziomy ekspresji odnotowano w sercu, mózgu, płucach, wątrobie, nerkach, trzustce i mięśniach szkieletowych. Wiadomo również, że GSDME pośredniczy we wtórnej martwicy w następstwie mitochondrialnego szlaku apoptotycznego i aktywacji kaspazy-3, a także w odpowiedzi na czynniki wirusowe. Może tłumić nowotwory poprzez pośredniczenie w piroptozie za pośrednictwem granzymów w komórkach docelowych komórek naturalnych zabójców (NK). Może również odgrywać rolę w regulowanej przez p53/TP53 odpowiedzi komórkowej na uszkodzenia DNA. Opisano trzy izoformy GSDME, które są wytwarzane przez alternatywny splicing. To rekombinowane przeciwciało monoklonalne 10889, generowane przez naszą zastrzeżoną technologię, oferuje znacznie zwiększoną swoistość, 4595, powtarzalność i stabilność w porównaniu z konwencjonalnymi przeciwciałami monoklonalnymi. (Ref.: Zhang, Z., et al. (2020). Nature. 579(7799); 415-420; Wang, Y., et al. (2017). Nature. 547(7661); 99-103; Masuda, Y., et al. (2006). J. Hum. Genet. 51(8); 652-664).
Postać fizyczna
Oczyszczone rekombinowane królicze przeciwciało monoklonalne IgG, liofilizowane w PBS, 5% trehalozy, o normalnym wyglądzie gruboziarnistej lub półprzezroczystej żywicy. Składniki PBS/trehaloza w preparacie ZooMAb mogą mieć wygląd półstały (żel przypominający kulki) po liofilizacji. Jest to zjawisko normalne. Należy postępować zgodnie z zalecaną procedurą rekonstytucji zawartą w arkuszu danych, aby rozpuścić półstały, przypominający kulki materiał o wyglądzie żelu. Otrzymany roztwór przeciwciała jest całkowicie stabilny i funkcjonalny, co potwierdzają pełne testy funkcjonalne. Nie zawiera biocydów ani konserwantów, takich jak azydek, ani żadnych produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego. Większe opakowania są dostarczane jako wielokrotności 25 µL.
Przechowywanie i stabilność
Zaleca się przechowywanie liofilizowanego produktu w temperaturze 2-8°C. Przed rekonstytucją fiolki należy krótko mikrowirować, aby odwirować materiał na dno fiolki. Każdą fiolkę należy odtworzyć, dodając 25 µl przefiltrowanej wody laboratoryjnej lub PBS. Odtworzone przeciwciała można przechowywać w temperaturze 2-8°C lub -20°C w celu długotrwałego przechowywania. Unikać wielokrotnego zamrażania.
Inne uwagi
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Informacje prawne
Affinity is a trademark of Mine Safety Appliances Co.
ZooMAb is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)