Merck
Wszystkie zdjęcia(7)
Kluczowe dokumenty
HPA023313
Sigma-Aldrich
Anti-GSDMA antibody produced in rabbit
enhanced validation
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution, Ab1
Synonim(y):
Anti-Gasdermin-1, Anti-Gasdermin-A
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
rozszerzona walidacja
orthogonal RNAseq
independent
Learn more about Antibody Enhanced Validation
metody
immunohistochemistry: 1:500-1:1000
sekwencja immunogenna
VGALTELSEAQQKLLVKSMEKKILPVQLKLVESTMEQNFLLDKEGVFPLQPELLSSLGDEELTLTEALVGLSGLEVQRSGPQYMWDPDTLPRLCALYAGLSLLQQLTKAS
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... GSDMA(284110)
Opis ogólny
Gen GSDMA (gasdermin A) jest mapowany na ludzki chromosom 17q21. Białko lokalizuje się w cytoplazmie.
Immunogen
Gasdermin-A recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
All Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies are developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project and as a result, are supported by the most extensive characterization in the industry.
The Human Protein Atlas project can be subdivided into three efforts: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas, and Human Cell Atlas. The antibodies that have been generated in support of the Tissue and Cancer Atlas projects have been tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues and through the recent efforts of the Human Cell Atlas project, many have been characterized by immunofluorescence to map the human proteome not only at the tissue level but now at the subcellular level. These images and the collection of this vast data set can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. We also provide Prestige Antibodies® protocols and other useful information.
Działania biochem./fizjol.
GSDMA (gasdermin A) jest związany z astmą dziecięcą. Występuje w górnym odcinku przewodu pokarmowego i kontroluje apoptozę nabłonka żołądka. GSDMA jest regulowana w dół w komórkach raka żołądka.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST75781
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
David R Crosslin et al.
Human genetics, 131(4), 639-652 (2011-11-01)
White blood cell count (WBC) is unique among identified inflammatory predictors of chronic disease in that it is routinely measured in asymptomatic patients in the course of routine patient care. We led a genome-wide association analysis to identify variants associated
N Saeki et al.
Oncogene, 26(45), 6488-6498 (2007-05-02)
Defining apoptosis-regulatory cascades of the epithelium is important for understanding carcinogenesis, since cancer cells are considered to arise as a result of the collapse of the cascades. We previously reported that a novel gene GASDERMIN (GSDM) is expressed in the
Julia Lachner et al.
Scientific reports, 7(1), 17446-17446 (2017-12-14)
The homeostasis of the epidermis depends on keratinocyte differentiation and cornification, a mode of programmed cell death that does not elicit inflammation. Here, we report that cornification is associated with the expression of specific genes that control multiple steps of
Jinho Yu et al.
Pediatric pulmonology, 46(7), 701-708 (2011-02-22)
The gasdermin A (GSDMA) and gasdermin B (GSDMB) genes are located at 17q21.2. The GSDM family genes have been studied in the gastrointestinal tract but recent reports suggest that GSDMB is associated with childhood asthma in several populations. We investigated
Norihisa Saeki et al.
Genes, chromosomes & cancer, 48(3), 261-271 (2008-12-04)
Gasdermin (GSDM or GSDMA), expressed in the upper gastrointestinal tract but frequently silenced in gastric cancers (GCs), regulates apoptosis of the gastric epithelium. It has three human homologs, GSDMB, GSDMC, and GSDMD (GSDM family) and they are considered to be