Key Documents
635057
Titanium(IV) oxide, rutile
<001>, (single crystal substrate), ≥99.9% trace metals basis, L × W × thickness 10 mm × 10 mm × 0.5 mm
Synonim(y):
Titanium dioxide
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
optical grade
Poziom jakości
opis
single side polished
Próba
≥99.9% trace metals basis
Postać
(single crystal substrate)
(single side polished)
twardość
7 mohs
dł. × szer. × grubość
10 mm × 10 mm × 0.5 mm
przepuszczalność
0.5-4.5 μm
mp
1840 °C
gęstość
4.17 g/mL at 25 °C (lit.)
4.26 g/mL at 25 °C
właściwości półprzewodników
<001>
ciąg SMILES
O=[Ti]=O
InChI
1S/2O.Ti
Klucz InChI
GWEVSGVZZGPLCZ-UHFFFAOYSA-N
Cechy i korzyści
Właściwości fizyczne
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
A hard disk drive (HDD) is a data storage device that stores digital information by magnetizing nanosized magnets on flat disks and retrieves data by sensing the resulting magnetic field.
Building and Engineering Micro/Nano Architectures of Single-Walled Carbon Nanotubes for Electronic Applications
Spin-based electronic (spintronic) devices offer significant improvement to the limits of conventional charge-based memory and logic devices which suffer from high power usage, leakage current, performance saturation, and device complexity.
Synthesis of Melting Gels Using Mono-Substituted and Di-Substituted Alkoxysiloxanes