Merck
481033
Sigma-Aldrich
Titanium(III) oxide
−100 mesh, 99.9% trace metals basis
Synonim(y):
Dititanium trioxide, Titanium sesquioxide
About This Item
Wzór liniowy:
Ti2O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
143.73
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352303
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
Próba
99.9% trace metals basis
Postać
powder
przydatność reakcji
reagent type: catalyst
core: titanium
wielkość cząstki
−100 mesh
gęstość
4.49 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
O=[Ti]O[Ti]=O
InChI
1S/3O.2Ti
Klucz InChI
GQUJEMVIKWQAEH-UHFFFAOYSA-N
Cechy i korzyści
Used to study the bioacceptability of medical implant surfaces.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
Titanium dioxide (TiO2) is an important n-type semiconducting material that shows interesting characteristics such as photoswitchable surface wettability, high photocatalytic activity, bistable electrical resistance states and high electron drift mobility.
A Review of Mesoporous TiO2 Thin Films
Nanostructured Materials Through Ultrasonic Spray Pyrolysis
Nanostructured Materials Through Ultrasonic Spray Pyrolysis
Zobacz wszystko